Merck
Oczyszczanie plazmidowego DNA
Okrągła nić DNA plazmidu, przedstawiająca strukturę podwójnej helisy z naprzemiennymi kolorami reprezentującymi pary zasad.
Oczyszczanie plazmidów jest powszechnie stosowane do klonowania molekularnego, transformacji i ekspresji białek rekombinowanych. Zestawy do oczyszczania plazmidów są dostępne w zależności od wielkości kultury bakteryjnej i odpowiadającej jej wydajności plazmidu (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep i gigaprep).  
Nasze zestawy plazmidowe zapewniają niezawodną izolację wysokiej jakości plazmidowego DNA. Te zestawy to:
  • Zaprojektowane z zaawansowaną technologią wiązania i eluowania krzemionki
  • Kompatybilne zarówno z formatem próżniowym, jak i wirowym
  • Sformułowane bez fenolu/chloroformu
Produkty te pozwalają badaczom zmaksymalizować powtarzalność ich pracy i zminimalizować czas spędzony na uzyskiwaniu plazmidowego DNA do transfekcji, sekwencjonowania, PCR i innych dalszych zastosowań. 
Zestawy do minipreparacji plazmidów GenElute™
Zestawy do minipreparacji plazmidów GenElute™ oferują proste, szybkie i opłacalne metody izolacji plazmidowego DNA z kultur E. coli . Zestawy te łączą w sobie technologię membranową opartą na krzemionce i wygodę formatu kolumny wirówkowej.
Funkcje:
  • 40% więcej preparatów na zestaw niż u wiodącego dostawcy
  • Oczyszczanie do 20 µg plazmidowego DNA na ml hodowli
  • Oczyszczone plazmidowe DNA w mniej niż 30 minut dla maksymalnie 24 preparatów
  • Nie jest wymagana ekstrakcja fenolem/chloroformem ani wytrącanie alkoholem
Zestawy do przygotowywania plazmidów GenElute™ HP
Zestawy do oczyszczania plazmidów GenElute™ HP pozwalają uzyskać wysokiej jakości plazmidowe DNA w czasie krótszym niż 30 minut w przypadku zestawów Mini, Midi i Maxiprep lub w ciągu 1,5 godziny w przypadku zestawów Mega i Gigaprep.5 godzin w przypadku zestawów Mega i Gigaprep.
  • Od zebranej kultury bakteryjnej do czystego plazmidowego DNA w krótszym czasie
  • Do 25 µg (Mini), 350 µg (Midi), 1.2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) i 15 mg (Giga) wysokokopijnego plazmidowego DNA
  • Oferuje elastyczność formatu próżniowego lub wirowego (Mega i Gigaprep tylko w formacie próżniowym)
  • Nie wymaga ekstrakcji fenolem/chloroformem ani wytrącania alkoholem
  • Zestawy są stabilne w temperaturze pokojowej, co zapewnia wygodne przechowywanie
GENOPURE™ PLASMID PREP KITS
Zestawy Roche Genopure™ midi i maxi prep wykorzystują chromatografię anionowymienną do oczyszczania plazmidów. Do izolacji DNA stosuje się zmodyfikowany protokół lizy alkalicznej zoptymalizowany pod kątem kultur komórkowych hodowanych w pożywce LB. Lizat można przefiltrować zamiast odwirowywać przed wymianą anionową, co skraca czas przygotowania plazmidu i całkowicie usuwa SDS z oczyszczonego produktu.
  • Redukcja ścinania DNA poprzez klarowanie lizatu przy użyciu wstępnie złożonych filtrów zamiast wirowania przed wymianą anionową.
  • Oszczędność czasu dzięki gotowym do użycia odczynnikom (10 minut czasu praktycznego/75 minut ogólnie).
  • Oczyszczanie wszystkich rozmiarów i typów plazmidów, nawet BAC DNA.
  • Przetwarzanie wielu próbek równolegle przy użyciu szybkich kolumn z przepływem grawitacyjnym.
  • Eliminacja użycia niebezpiecznych związków organicznych, takich jak chlorek cezu, fenol, chloroform i bromek etydyny.
Niezawierające endotoksyn zestawy do przygotowania plazmidu GenElute™
Endotoksyny zmniejszają żywotność komórek i skuteczność transfekcji wśród różnych eukariotycznych linii komórkowych i mogą wpływać na wynik i powtarzalność danego eksperymentu transfekcji przy użyciu komórek ssaków i innych komórek eukariotycznych. Zestawy do przygotowywania plazmidów GenElute™ bez endotoksyny oferują prostą, szybką i opłacalną metodę oczyszczania plazmidowego DNA z <0,1
EU/mg DNA do wysokowydajnej transfekcji.
  • Wyższa skuteczność transfekcji i wydajność niż w przypadku liderów rynku
  • Oczyszczanie plazmidowego DNA bez endotoksyny (≤0.1 EU/mg DNA)
Pięciominutowe zestawy do minipreparacji plazmidów GenElute™
Pięciominutowe zestawy do minipreparacji plazmidów GenElute™ charakteryzują się uproszczonym protokołem pozwalającym uzyskać do 5 mg wysokiej jakości plazmidowego DNA w około pięć minut.
  • Tylko 5 minut od początku do końca
  • Bez osadu komórek lub oczyszczania lizatów
  • Kolumna wiążąca współpracuje z każdym standardowym laboratoryjnym rozdzielaczem próżniowym
  • Wybierz protokół próżniowy lub wirowy
Powiązane zasoby
  • Product Guide: Nucleic Acid Purification
    Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
  • Article: Plasmid DNA Purification
    Plazmidy oczyszczone z genomowego DNA, białek, rybosomów i ściany komórkowej bakterii są wykorzystywane w badaniach biologii molekularnej. Opracowano różne metody oczyszczania plazmidowego DNA.
  • Article: DNA & RNA Purification
    Przegląd powszechnych technik i dalszych zastosowań do ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA, plazmidowego DNA i całkowitego RNA z komórek, tkanek, krwi, wirusów i innych rodzajów próbek.