Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł |
Informacje o tej pozycji
483,00 zł
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
49-51% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
pH
14.0
solubility
water: soluble (completely miscible)
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Metrohm IC application note AN-P-055:Lactose residues in "lactose-free" milk.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 49-51% in water | concentration 48-52% (by HCl, titration), 50% in H2O | concentration 1.0 N | concentration 10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid (viscous) | form solution | form liquid |
| solubility water: soluble (completely miscible) | solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
| pH 14.0 | pH 14 | pH - | pH 14 |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 72064-500ML | 04061837811265 |