Paski testowe pH, papierki pH, czytniki i akcesoria
Wartość pH odgrywa ważną rolę w biochemii, chemii i technologii, ponieważ wpływa na liczne procesy chemiczne. Wyniki wielu metod analitycznych zależą również od pH rozpuszczalnika lub buforu. Oferujemy szeroką gamę produktów do szybkich pomiarów pH o różnych metodach działania, takich jak papierki wskaźnikowe pH, paski testowe pH i zestawy testowe pH.
Produkty
Powiązane zasoby
- Protocols and Application Notes
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Niekrwawiące paski testowe pH
Niekrwawiące paski wskaźnikowe pH MQuant® są wykonane ze specjalnych barwników wskaźnikowych, które są kowalencyjnie związane z podłożem celulozowym. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość pozostawienia pasków wskaźnikowych pH w badanym medium przez nieokreślony czas, co zapewnia dokładne pomiary nawet w przypadku słabo zbuforowanych próbek. Paski wskaźnikowe pH MQuant® obejmują różne zakresy pH od uniwersalnego zakresu od 0 do 14 lub bardziej specyficzne zakresy w zależności od zastosowania. Dla wygody klientów dostarczamy paski testowe z pojedynczym zamknięciem, tubki po 100 pasków w standardowym opakowaniu, a także opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Testy pH w mętnych i kolorowych roztworach
MQuant® i Reflectoquant® są wykorzystywane do pomiaru pH w kolorowych i/lub mętnych roztworach, gdzie konwencjonalne paski wskaźnikowe pH mogą prowadzić do zafałszowanych wyników. W tych paskach strefa reakcji pH jest pokryta przezroczystą folią nośną, dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu ocenić kolor od tyłu. Cząsteczki z mętnych próbek i substancji barwiących pozostają na powierzchni paska testowego i nie zakłócają odczytu wyniku. Paski testowe pH są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wiarygodne wyniki w mętnych lub kolorowych roztworach próbek bez dodatkowego przygotowania próbki.
Czytniki testów pH
Pomiar pH za pomocą naszej bezpłatnej Aplikacja mobilna MQuant® StripScan, która cyfrowo odczytuje pasek testowy pH 0-14 MQuant® w ciągu kilku sekund. Aplikacja analizuje pasek testowy za pomocą aparatu telefonu wraz z kolorową kartą referencyjną. Wygenerowanymi wynikami można łatwo zarządzać, wizualizować i udostępniać za pomocą aplikacji StripScan Web dashboard.
Dodatkowo dostarczamy paski testowe z kalibracją specyficzną dla partii, które mogą być używane z naszym przenośnym, łatwym w użyciu reflektometrem Reflectoquant® RQflex®20 do laboratoryjnego ilościowego pomiaru pH.
pH Test Papers & Kits
Posiadamy gamę klasycznych papierków wskaźnikowych pH, które są wykonane z wysokiej jakości bibuły filtracyjnej impregnowanej wskaźnikiem lub mieszanymi roztworami wskaźników. Przejrzyj nasze portfolio różnych papierków wskaźnikowych pH MQuant®, aby znaleźć idealny produkt do swojego zastosowania.
Dla próbek przezroczystych i lekko zabarwionych oferujemy zestawy testowe wskaźników pH w płynie MQuant®, które doskonale nadają się do pomiarów w wodzie pitnej, wodzie kotłowej, ściekach, wodach powierzchniowych, wodzie akwariowej, wodzie basenowej i do badania próbek gleby. Ponadto, w przypadku silnie mętnych lub zabarwionych roztworów, próbki można uczynić bezbarwnymi i klarownymi poprzez filtrację lub obróbkę węglem aktywnym do pomiaru pH.