Merck
Testy na obecność pirogenów
Trzy rodzaje pirogenów są narysowane w kolorach niebieskim, cyjan i magenta na żółtym tle.
Testowanie pirogenów określa obecność lub brak pirogenów w pozajelitowych produktach farmaceutycznych i jest regulowane przez kilka standardów organizacji takich jak Food and Drug Administration (FDA), United States Pharmacopeia (USP) lub European Pharmacopeia (EP). Sterylność produktu nie oznacza, że jest on wolny od pirogenów. Dlatego leki, które rzekomo są sterylne, muszą być również testowane na obecność pirogenów, aby zapobiec reakcjom gorączkowym u pacjentów. 
Zanieczyszczenie pirogenami może wystąpić podczas produkcji lub podawania farmaceutyków, bioterapeutyków i wyrobów medycznych, ale obecność pirogenów może być również nieodłączną cechą produktu, taką jak adiuwanty w szczepionkach lub syntetyczne lipopeptydy.
Powiązane artykuły techniczne
Naukowiec noszący pełne środki ochrony indywidualnej obserwuje próbkę pod mikroskopem.
USŁUGI TESTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
Usługi charakteryzacji linii komórkowych w celu potwierdzenia pochodzenia i historii gatunków linii komórkowych, a także scharakteryzowania i przetestowania tożsamości linii komórkowych, stabilności genetycznej i czystości (w tym testowanie pirogenów).
Co to jest pirogen?
Pirogen to substancja, która powoduje wzrost temperatury (reakcja gorączkowa) u człowieka lub zwierzęcia poprzez aktywację wrodzonego układu odpornościowego. Stanowią one heterogeniczną grupę zanieczyszczeń obejmującą substancje mikrobiologiczne i niemikrobiologiczne. Pirogeny można podzielić na dwie grupy: endotoksyny i pirogeny niebędące endotoksynami (NEP). Endotoksyny to substancje występujące w bakteriach Gram-ujemnych. Pirogeny niebędące endotoksynami to inne substancje mikrobiologiczne, w tym te pochodzące od bakterii Gram-dodatnich lub wirusów oraz pirogeny pochodzące od drożdży i grzybów. Niebakteryjne substancje pirogenne mogą również pochodzić z cząstek gumy, mikroskopijnych cząstek plastiku lub związków metali w elastomerach.
Dostępnych jest kilka metod testowych do wykrywania pirogenów. Można je sklasyfikować w oparciu o rodzaj wykrywanego zanieczyszczenia i potrzebę użycia materiałów zwierzęcych do przeprowadzenia testu, jak opisano w poniższej tabeli:
Test na obecność pirogenów u królików
Test na obecność pirogenów u królików (RPT) polega na pomiarze wzrostu temperatury u królików po dożylnym wstrzyknięciu badanego produktu. RPT daje wyniki jakościowe, a jego czułość jest dość niska. Odporność testu jest również ograniczona ze względu na rozwój tolerancji na pirogen u królików po wielokrotnych wstrzyknięciach lub stres królików podczas wykonywania testu.
Test aktywacji monocytów
Test Test aktywacji monocytów (MAT) jest alternatywą dla metod opartych na zwierzętach do wykrywania zarówno pirogenów endotoksynowych, jak i nieendotoksynowych. Test aktywacji monocytów naśladuje ludzką reakcję immunologiczną poprzez inkubację monocytów z badaną próbką. Jeśli obecne są pirogeny, monocyty są aktywowane i wytwarzają cząsteczki zapalne, cytokiny, odpowiedzialne za reakcję gorączkową. Cytokiny są następnie wykrywane za pomocą testu immunologicznego (ELISA) obejmującego specyficzne przeciwciała i enzymatyczną reakcję barwną. 
Uwaga: Komisja Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) podjęła decyzję o zaangażowaniu się w ścieżkę, która powinna ostatecznie doprowadzić do całkowitego zastąpienia króliczego testu pirogenowego (RPT) w Ph. Eur. w ciągu około 5 lat, w ciągu około 5 lat. 
Przeczytaj artykułrozmawiaj dalej z naszymi ekspertami, aby rozpocząć działania. 
Test na endotoksynę bakteryjną (test LAL)
Najpopularniejszą metodą badania endotoksyn jest test lizatu amebocytów Limulus (test LAL); test oparty na lizacie amebocytów z krwi podkowca. Lizat z komórek krwi podkowca naturalnie reaguje z endotoksynami bakteryjnymi w reakcji koagulacji. Metoda ta charakteryzuje się wysoką czułością w oznaczaniu ilościowym endotoksyn, ale nie wykrywa pirogenów niebędących endotoksynami.
Rekombinowany czynnik C (rFC)
Rekombinowany czynnik C jest genetycznie zmodyfikowanym białkiem normalnie występującym w kaskadzie lizatu amebocytów Limulus. W tym teście czynnik C reaguje z endotoksyną i łączy się ze znacznikiem, tworząc mierzalny, fluorescencyjny produkt końcowy. Test rekombinowanego czynnika C wykorzystuje tę samą zasadę, co test LAL, ale bez potrzeby stosowania materiału pochodzenia zwierzęcego. 
Powiązane seminaria internetowe
Webinarium Test aktywacji monocytów
Test aktywacji monocytów: Potężne narzędzie do oceny ryzyka pirogenicznego w procesie farmaceutycznym
W tym webinarium omawiamy, w jaki sposób testy aktywacji monocytów wykonywane za pomocą systemu PyroMAT® wykrywają pirogeny endotoksyczne i nieendotoksyczne.
Zalety systemu PyroMAT® i sposób jego użytkowania
Wykrywanie pirogenów w farmacji in vitro
Dowiedz się, jak nasz system PyroMAT® zapewnia solidne rozwiązanie do testów pirogenowych in vitro w branży farmaceutycznej z gotowym do użycia zestawem.
Rozważania na temat ryzyka związanego z obecnością pirogenów i potrzeby stosowania testu MAT w przetwórstwie farmaceutycznym
Rozważania na temat ryzyka związanego z obecnością pirogenów i potrzeby stosowania testu MAT w przetwórstwie farmaceutycznym
W tym wykładzie dowiesz się, jak testować pirogeny (w tym pirogeny nieendotoksyczne) w próbkach farmaceutycznych, jakie są istniejące metody w celu kontrolowania procesu.