Fotoreaktory
Fotoreaktory stanowią kompleksową platformę do spójnego i powtarzalnego przeprowadzania reakcji katalizowanych fotoredoksami. Każdy reaktor fotochemiczny składa się ze źródła światła i systemu chłodzenia w celu utrzymania stabilności reagentów i produktów.
Nasze fotoreaktory zapewniają wszechstronne i wydajne środki do przeprowadzania reakcji fotochemicznych, od badań przesiewowych po zwiększanie skali, z zakresem długości fal i opcjami umożliwiającymi równoległe prowadzenie wielu reakcji fotokatalitycznych.
- SynLED Parallel Photoreactor 2.0 - równoległa synteza fotoredoks nowej generacji
- Fotoreaktor LightOx PhotoReact 365 - reakcje fotochemiczne i fotobiologiczne
- Penn PhD Photoreactor M2 - parametry definiowane przez użytkownika, w tym temperatura, natężenie światła, prędkość wentylatora i mieszanie
Ponadto, zapoznaj się z naszym szerokim portfolio fotokatalizatorów, w tym katalizatorów akrydynowych, irydowych i rutenowych, kompleksowych katalizatorów fotoredoks światła widzialnego i katalizatorów organicznych niezawierających metali, dla wszystkich potrzeb chemii fotoredoks.
Produkty
SynLED Parallel Photoreactor 2.0
Fotoreaktor SynLED Parallel Photoreactor 2.0 zawiera blok reakcyjny 4 x 4 oświetlony od dołu diodami LED o długości fali 365 nm lub 450 nm. Nowo zaprojektowany reaktor dodaje ulepszoną technologię radiatora i wydajną kwarcową osłonę LED, aby chronić źródło światła przed rozpuszczalnikami, jednocześnie zapewniając doskonałą penetrację światła. Te ulepszenia pozwalają na jeszcze wyższy poziom spójności między reakcjami i między seriami.
Light Ox Photo React 365 Photoreactor
Stacjonarny LightOx PhotoReact 365 Photoreactor wykorzystuje stałe, bezpośrednie światło UV do katalizy reakcji fotochemicznych i fotobiologicznych. Naukowcy mają pełną kontrolę nad intensywnością światła, szybkością dostarczania energii i czasem, które są monitorowane przez czujniki w celu uzyskania szybkich i powtarzalnych wyników. Reaktor może być używany ze standardowymi płytkami wielodołkowymi lub pojedynczymi okrągłymi naczyniami o średnicy 95 mm.
Penn PhD Photoreactor M2<
The Penn PhD Photoreactor to kompletny reaktor do katalizy fotoredoks.Ten stacjonarny przyrząd obejmuje zmienne źródło światła LED (365 do 450 nm), mechaniczne mieszanie i chłodzenie. Reaktor obsługuje różne rozmiary fiolek, w tym gc, 4, 8, 20 i 40 ml.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
Powiązane seminaria internetowe
Obejrzyj wnikliwe webinarium, aby poznać podstawy i zastosowania katalizatorów fotoredoks w syntezie organicznej i makromolekularnej.