Merck
Formuła biofarmaceutyczna
Kolorowa i skomplikowana struktura molekularna z przeplatającymi się pasmami w różnych odcieniach brązu, pomarańczy, błękitu i zieleni na delikatnym turkusowym tle.
Biologiki to środki terapeutyczne, które mogą być oparte na białkach, peptydach, wirusach, wektorach wirusowych lub kwasach nukleinowych. Wymagają one określonego środowiska, aby pozostać nienaruszonym i funkcjonalnym przez cały proces produkcji i formulacji, a także podczas długotrwałego przechowywania. Zazwyczaj formulacja leków biologicznych odbywa się w końcowym etapie ultrafiltracji/diafiltracji, gdzie bufor procesowy jest wymieniany z buforem formulacyjnym, a stężenie jest dostosowywane do wymaganego celu.
Podczas opracowywania formulacji istnieje kilka podejść, które będą miały wpływ na sukces leku biologicznego:
  • Optymalizacja pH układu buforowego
  • Dodawanie soli nieorganicznych w celu dostosowania osmolarności (w razie potrzeby)
  • Dobieranie wysokiej czystości stabilizujących substancji egzogennych.Wybór stabilizujących substancji pomocniczych o wysokiej czystości, takich jak środki powierzchniowo czynne, aminokwasy i cukry
  • Wybór substancji pomocniczych w celu optymalizacji lepkości roztworu (dla preparatów białkowych w wyższych stężeniach)
Aby wspierać opracowywanie i produkcję preparatów biofarmaceutycznych, dostarczamy materiały o niskim obciążeniu biologicznym i endotoksynami. Materiały te są wspierane przez nasz program Emprove®, który zapewnia obszerną dokumentację pomagającą zminimalizować ryzyko związane z przepisami i jakością.
Zapobieganie agregacji białek za pomocą stabilizatorów białek i środków powierzchniowo czynnych o wysokiej czystości
Leki na bazie białek są podatne na agregację podczas produkcji i długotrwałego przechowywania. Poziom agregacji jest krytycznym atrybutem jakości zapewniającym bezpieczeństwo i skuteczność leków białkowych. Właściwa kontrola agregacji w całym procesie produkcyjnym może pomóc uniknąć opóźnień procesu i awarii partii.
Aby Nasze portfolio wysokiej jakości cukrów, alkoholi wielowodorotlenowych, aminokwasów i środków powierzchniowo czynnych może pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań w zastosowaniach wysokiego ryzyka. Niektóre zanieczyszczenia pochodzące z cukrów lub środków powierzchniowo czynnych mogą zagrozić stabilności preparatu białkowego. Aby złagodzić to wyzwanie, opracowaliśmy sacharozę o niskiej zawartości zanieczyszczeń nanocząsteczkowych i polisorbaty o wysokiej czystości i niskiej zawartości nadtlenków.
Zobacz wszystkie stabilizatory białek
.Platforma redukcji lepkości umożliwia tworzenie wysoce skoncentrowanych preparatów białkowych
Drogi podawania, które są ograniczone objętością, mogą wymagać wysoce skoncentrowanych preparatów białkowych, które mogą być zbyt lepkie. Substancje pomocnicze mogą być stosowane w celu zmniejszenia lepkości roztworu, ale wiąże się to z ryzykiem pogorszenia stabilności białka.
Nasza platforma redukcji lepkości nowych kombinacji substancji pomocniczych umożliwia skuteczną redukcję lepkości przy jednoczesnym zachowaniu stabilności białka. W rezultacie, preparaty te mogą osiągać wyższe stężenia białka z ulepszonej ekonomice przetwarzania, odpowiedniej dla standardowych iniekcji podskórnych.
Poznaj naszą platformę redukcji lepkości
.Poprawa wydajności procesu dzięki materiałom granulowanym
Aby ograniczyć zbrylanie chemikaliów, przyspieszyć produkcję i zwiększyć bezpieczeństwo operatora, oferujemy materiały granulowane, które są sypkie i łatwe w obsłudze w celu usprawnienia obsługi surowców w procesach biomolekuł. Dowiedz się, w jaki sposób zastosowanie materiały granulowane oferują istotne korzyści dla procesu produkcji farmaceutycznej i biofarmaceutycznej. 
Zobacz nasze granulowane materiały
Powiązane zasoby
Narzędzia internetowe
Biopharmaceutical Application Guide 
Poznaj produkty i usługi dla procesów mAb, szczepionek, mikrobiologicznych, ADC i osocza
Formulation Product Finder 
Szybko sortuj nasze portfolio substancji pomocniczych i API według postaci dawkowania, zastosowania i wielu innych parametrów
Narzędzie ograniczania ryzyka 
Uzyskaj wskazówki dotyczące wyzwań i wymagań jakościowych w procesie produkcji biologicznej