Merck
Odczynniki halogenujące
Struktura AlkylFluor - odczynnik halogenujący
Halogenowanie jest podstawowym narzędziem w zestawie narzędzi chemików organicznych do zastępowania atomu wodoru atomem halogenu (fluoru, chloru, bromku lub jodu). Zastosowanie odczynników halogenujących w różnych protokołach sprzęgania (np. Suzuki, Stille, Sonogashira) i substytucji nukleofilowej jest powszechne i zostało zgłoszone w środowisku naukowym.
Podczas gdy istnieje kilka syntetycznych metod wprowadzania halogenu, nadal istnieje zapotrzebowanie na wydajne i praktyczne metody wprowadzania innych elementów strukturalnych zawierających halogen, w szczególności na późnym etapie syntezy (zwłaszcza z wysoką wydajnością i w łagodnych warunkach). Nasze łatwo dostępne odczynniki halogenujące mogą być stosowane na wielu etapach syntezy, a wiele z nich jest praktycznych do stosowania na późnych etapach rozwoju.  
Nasze portfolio obejmuje odczynniki halogenujące do bromowania, chlorowania, fluorowania, haloborowania i jodowania. Dzięki produktom takim jak AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ i PyFluor dostępne są stabilne odczynniki do deoksyfluorowania. Jesteśmy oddani wspieraniu wszystkich Twoich poszukiwań z naszymi substratami halogenowanymi.