Merck
Odczynniki tworzące wiązania C–C
Mężczyzna rysujący reakcje chemiczne na szkle
Tworzenie wiązań węgiel-węgiel (C-C) jest fundamentalną transformacją syntetycznej chemii organicznej. Zdolność do opracowania i rozszerzenia struktury węglowej poprzez serię reakcji tworzenia wiązań C-C ma zasadnicze znaczenie dla chemii medycznej, syntezy agrochemicznej i syntezy produktów naturalnych.
Dokonano ogromnego postępu w metodach syntetycznych dostępnych do tworzenia wiązań C-C dzięki opracowaniu solidnych i niezawodnych protokołów sprzęgania krzyżowego, zwiększonej dostępności różnych odczynników metaloorganicznych oraz stworzeniu i ulepszeniu odczynników stechiometrycznych, które służą do umieszczenia określonej cząsteczki zawierającej węgiel.
Posiadamy szeroką gamę silnych odczynników tworzących wiązania C-C. Nasze sole fosfoniowe są stosowane w reakcjach Wittiga, a fosfoniany są wykorzystywane w reakcjach Hornera-Wadswortha-Emmonsa (HWE) do tworzenia różnych produktów zawierających alkeny. Posiadamy zróżnicowany wybór odczynników do trifluorometylacji i difluorometylacji, z których wiele może być stosowanych w łagodnych warunkach i ma szeroki zakres substratów. Nasza szeroka gama prekatalizatorów i katalizatorów palladowych, rutenowych i innych metali jest optymalna dla różnych reakcji sprzęgania krzyżowego. Dodatkowe odczynniki tworzące wiązania węgiel-węgiel obejmują kwasy boronowe i ich pochodne, alkiny, triflaty i chlorowcowane substraty. Ponadto posiadamy różne katalizatory do metatezy olefin i alkinów dostępne do badań.
Wyzwalaj reakcje organiczne za pomocą naszych odczynników tworzących wiązania węgiel-węgiel, aby osiągnąć nowe granice. 
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 177
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 177