Miksery jednorazowego użytku
Nasze mieszalniki jednorazowe o pojemności od 10 do 3000 l zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najszerszy zakres wymagań. Mieszalniki jednorazowe Mobius® skutecznie mieszają składniki farmaceutyczne i przygotowują roztwory procesowe, takie jak bufory i pożywki. W przeciwieństwie do tradycyjnych mieszalników ze stali nierdzewnej, które wymagają przestojów na procesy czyszczenia, mieszalniki jednorazowe Mobius® minimalizują je przy zachowaniu bezkompromisowej jakości mieszanki. Reaktor Mobius® ADC został specjalnie zaprojektowany do produkcji koniugatów przeciwciał i leków na kluczowym etapie koniugacji.
Zobacz powiązane zasoby poniżej lub skontaktuj się z nami.
Mobius® MIX: najlepsze rozwiązanie do delikatnego mieszania, takiego jak homogenizacja białek i produktów wrażliwych na ścinanie
- Dostępne w rozmiarach 10 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L i 1000 L (płaszcz ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w zależności od rozmiaru)
- Szybka, łatwa konfiguracja i użytkowanie
- Kompaktowe wymiary i mobilna konstrukcja nośna dla większej elastyczności
- Włączana elektronika bez konieczności nagrzewania
Mobius® Power MIX: najlepsze rozwiązanie do mieszania trudno rozpuszczalnych materiałów i przygotowywania buforów
- Dostępne w pojemnościach 100 L, 200 L, 500 L, 1000 L, 2000 L, 2500 L i 3000 L (w płaszczu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w zależności od rozmiaru)
- Wersje ze stali nierdzewnej mają szerokie drzwi, które otwierają się do połowy średnicy mieszalnika, co ułatwia ładowanie worków
- Opcjonalne zintegrowane czujniki obciążenia i czujnik temperatury w wersjach ze stali nierdzewnej
Mobius® Reaktor ADC: SKALOWALNA RODZINA JEDNORAZOWYCH SYSTEMÓW MIESZAJĄCYCH DOSKONAŁYCH DO BIOKONJUGACJI
- Dostępne w rozmiarach 10 L, 100 L i 500 L
- Komponenty jednorazowego użytku o sprawdzonej kompatybilności z rozpuszczalnikami, takimi jak DMAc i DMSO, zapewniające jakość produktu
- Zaprojektowane z myślą o wymaganiach koniugacji, z dodatkowymi portami do dostosowanego przenoszenia materiałów
Skrzynki kontrolne
Mieszalniki Mobius® i reaktory Mobius® ADC mogą być monitorowane i sterowane lokalnie lub zdalnie za pomocą skrzynki kontrolnej Ready to Connect.
Dla Mobius® MIX i Power MIX, inteligentna skrzynka kontrolna z Oprogramowanie sterujące Bio4C ACE™ umożliwia zdalne monitorowanie krytycznych parametrów procesu, zapewnia zaawansowaną kontrolę procesu i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami podczas operacji mieszania.
Jednorazowe worki mikserowe są wykonane z folii PureFlex™ lub folii Ultimus®. Rodzina folii PureFlex™ do jednorazowych pojemników procesowych jest wysokiej czystości, klasy medycznej i współwytłaczana, aby zapewnić wytrzymałość, elastyczność, doskonałą barierę gazową i obojętny kontakt. Dodatkowo, folia Ultimus® Film została zaprojektowana z myślą o bardziej wymagających jednorazowych zastosowaniach związanych z bioprzetwarzaniem cieczy, zwiększając trwałość przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi, elastyczności i zgodności, których wymaga bioprzetwarzanie jednorazowego użytku.
Powiązane zasoby
- Data Sheet: Mobius® Power MIX Single-use Mixing Systems
The Mobius® Power MIX single-use mixing systems combine high performance mixing technology with design features that make them easy-to-use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks.
- Data Sheet: Mobius® MIX Single-use Mixing Systems
The Mobius® MIX single-use mixing solution delivers advanced technology for mixing pharmaceutical ingredients from intermediate to final drug products and for the preparation of process solutions, such as buffers and media.
- Data Sheet: Mobius® ADC Reactor
A scalable family of single-use mixers perfected for bioconjugation.
- Article: Mobius® ADC Reactor Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Technical Brief: Mobius® ADC Reactor for Conjugation
The Mobius® ADC Reactor is designed to meet the precise demands of bioconjugation.
- Infographic: Single-use benefits for ADC manufacturing
The Mobius® ADC Reactor allows for flexible manufacturing that reduces risk and waste for maximum efficiency.
- Application Note: Comparison Between Experimental Data and Computational Fluid Dynamics in Mixing Applications
In biomanufacturing processes, mixing is ubiquitous. Examples include buffer and media preparation, stirred tank bioreactor/fermentor operation, virus inactivation, DNA digestion, final formulation and beyond.
- Technical Brief: Mobius® MIX500 Disposable Mixing System Characterization
The need for faster cycle times and higher levels of operational flexibility has accelerated the adoption of single-use processing solutions in the biopharmaceutical industry.
- Application Note: Mobius® Power MIX: Scalability in Mixing
The Mobius® Power MIX single-use systems provide an effective mixing platform for biopharmaceutical manufacturing in a range of sizes including 100, 200, 500, 1000 and 2000 L.
- Application Note: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Antibody Drug Conjugates (ADCs) are a class of biomolecules that has seen rapid growth as an oncology therapeutic.
- Application Note: Mobius® Single-use Mixing Solution Characterizing Liquid Blend Times Versus Viscosity
This technical study characterizes the liquid blend time for each Mobius® single-use mixing system at a range of volumes, RPM, and viscosities, using a pH shift technique.