Merck
Materiały akumulatorowe
Kolekcja charakterystycznych butelek Sigma-Aldrich wewnątrz wycięcia baterii.
Dzięki niezrównanej czystości i spójności, nasze materiały akumulatorowe zapewniają doskonałą, niezawodną wydajność, pomagając naszym klientom uzyskać powtarzalne dane, nawet podczas długich eksperymentów cyklicznych. Nasz zróżnicowany wybór materiałów akumulatorowych zaspokaja wszystkie potrzeby badawcze, od skali laboratoryjnej po skalę pilotażową, a nawet produkcję.
Czytaj więcej
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 181
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 181
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Butelka przedstawiona jako część obwodu baterii z kroplą soli litowo-jonowej i błyskawicą w środku.
Elektrolitowe materiały akumulatorowe
Elektrolit to substancja, która przewodzi prąd po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania akumulatora. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych elektrolit zwykle składa się z soli litu, takiej jak heksafluorofosforan litu, rozpuszczonej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, takich jak węglan etylenu i węglan dietylu.
Nasze elektrolity do akumulatorów oferują najbardziej spójne i niezawodne działanie dzięki ścisłemu ograniczeniu śladowych zanieczyszczeń wodą i kwasem. Rozumiemy, że klienci mają różne potrzeby, jeśli chodzi o formułę elektrolitu, dlatego oferujemy zarówno preformowane elektrolity, które można stosować bezpośrednio z butelki, jak i wszystkie materiały elektrolitowe klasy akumulatorowej, takie jak rozpuszczalniki, sole elektrolityczne i dodatki, których klienci potrzebują do formułowania własnych elektrolitów we własnym zakresie. Ta elastyczność i dostosowanie zapewniają, że nasi klienci otrzymują dokładnie takie rozwiązania, jakich potrzebują, niezależnie od tego, czy pracują nad testowaniem ogniw monetarnych, czy prototypowaniem ogniw typu pouch.
Ilustracja molekularnego składu strukturalnego materiałów katodowych: CAM, spoiwo polimerowe i dodatek przewodzący.
Materiały katodowe
W akumulatorze litowo-jonowym katoda jest elektrodą, która pobiera elektrony z obwodu zewnętrznego i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ładunku poprzez jednoczesną interkalację jonów litu. Zazwyczaj katoda składa się z materiału aktywnego katody (CAM, ~90%), spoiwa polimerowego (~5%) i dodatku przewodzącego (~5%). Materiały te są mieszane w celu utworzenia zawiesiny, która jest następnie odlewana na kolektor prądu z folii aluminiowej w celu utworzenia katody.
Wybór CAM jest kluczowym czynnikiem, który określa gęstość energii akumulatora litowo-jonowego poprzez napięcie i pojemność ogniwa. Nasz wysokiej jakości CAM obejmują popularne materiały, takie jak tlenek litowo-kobaltowy (LiCoO2), tlenek litowo-manganowy (LiMn2O4), fosforan litowo-żelazowy (LiFePO4 lub LFP) i tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy (LiNiMnCoO2 lub NMC), z których każdy oferuje mocne strony i kompromisy w zakresie gęstości energii, stabilności termicznej i opłacalności. Oferujemy również gotowe do odlewania zawiesiny i gotowe do użycia arkusze elektrod dla naszych klientów, którzy chcą pominąć czas i pracę związaną z przetwarzaniem katod i przyspieszyć swoje badania.
Ilustracje baterii zawierające okresowy blok litowy...
Ilustracje baterii zawierające krzemowy blok okresowy.
Materiały baterii anodowych
W akumulatorze litowo-jonowym anoda jest elektrodą "ujemną" lub "redukującą", która zapewnia źródło elektronów. Klasyczne materiały anodowe wykonane są z grafitu, materiałów na bazie węgla lub tlenków metali, które nazywane są anodami interkalacyjnymi. Anody nowej generacji typu konwersyjnego, takie jak krzemowe i litowo-metalowe, zyskują na popularności ze względu na ich wyższą gęstość energii.
Zapewniamy szereg wysokiej jakości materiały anodowe, w tym naturalny i sztuczny grafit, materiały anodowe z krzemu, takie jak nanocząstki i kompozyty krzemowo-węglowe, tytanian litu (LTO) i metaliczny lit. Oferujemy również materiały anodowe z powłokami węglowymi i LATP, aby dostosować wydajność do potrzeb klienta, a także gotowe do odlewania zawiesiny i gotowe do użycia arkusze elektrod.
Stylizowana ilustracja baterii zawierająca upakowane atomy litowo-jonowe.
Materiały na baterie półprzewodnikowe
Akumulatory półprzewodnikowe wykorzystują stały elektrolit w celu zastąpienia ciekłego elektrolitu stosowanego w obecnych bateriach litowo-jonowych i są jedną z najbardziej obiecujących technologii baterii nowej generacji w celu poprawy bezpieczeństwa i gęstości energii. Elektrolity stałe mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak ceramika, polimery i szkło, z których każdy oferuje unikalne zalety i właściwości. Nasze wysokiej jakości materiały elektrolitowe w stanie stałym są dostępne w różnych składach, w tym siarczków, tlenków i halogenków. Materiały te są starannie syntetyzowane z kontrolowaną wielkością cząstek, krystalicznością i czystością, aby zapewnić niezawodne i powtarzalne działanie w ogniwach elektrochemicznych.
Ilustracja baterii zawierająca blok układu okresowego sodu.
Materiały do akumulatorów sodowo-jonowych
Akumulatory sodowo-jonowe to wschodząca alternatywa dla akumulatorów litowo-jonowych, która oferuje znaczące korzyści, takie jak niższe koszty materiałów, większe bezpieczeństwo i obfite zasoby. Baterie sodowo-jonowe wykorzystują jony sodu zamiast jonów litu do przechowywania i przenoszenia ładunków elektrycznych.
Dostarczamy szereg wysokiej jakości materiałów do baterii sodowo-jonowych. Nasze materiały sodowo-jonowe obejmują elektrolity, materiały aktywne katody i anody, prekursory i arkusze elektrod, wszystkie zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej gęstości energii, długiej żywotności cyklu i spójnej, powtarzalnej wydajności.
Przedstawienie butelek Sigma-Aldrich, ampułek i stylizowanego zarysu baterii.
Prekursory klasy akumulatorowej
Prekursory to związki używane do produkcji materiałów aktywnych katody lub anody. Oferujemy szereg prekursory soli wysokiej jakości do syntezy materiałów akumulatorowych, w tym soli litu klasy akumulatorowej, takich jak wodorotlenek litu i węglan litu oraz soli metali przejściowych o wysokiej czystości, takich jak sole kobaltu, manganu, niklu, aluminium i żelaza. Niezależnie od tego, czy chodzi o prekursory do reakcji w stanie stałym, współstrącanie, czy przetwarzanie chemiczne na mokro, posiadamy prekursory o wysokiej czystości, które pomagają naszym klientom w niezawodnej i powtarzalnej syntezie materiałów akumulatorowych o najwyższej wydajności.
Nasz zespół ekspertów jest zawsze dostępny, aby pomóc Ci poruszać się po szerokiej gamie materiałów akumulatorowych i opracować najlepsze rozwiązania, które zmaksymalizują wydajność Twoich akumulatorów. Odkryj te i inne materiały akumulatorowe, w tym nasze produkty klasy akumulatorowej i bardziej ekologiczne produkty alternatywne. Sprawdź nasze aluminiowe, miedziane i niklowe folie akumulatorowe, spoiwa anodowe i katodowe o wysokiej lepkości oraz nanomateriały węglowe dla wszystkich Twoich potrzeb badawczych i komercyjnych.