Merck
Nanomateriały nieorganiczne i metaliczne
Ilustracja komputerowa kulistej nanocząstki złota unoszącej się na abstrakcyjnym tle.
Nanomateriały definiuje się jako cząstki o jednym z wymiarów ≤100 nm. Nanocząstki mają wysoki stosunek powierzchni do objętości, co pozwala na umieszczenie na ich powierzchni niewiarygodnej ilości ładunku. Nasze nieorganiczne i metaliczne nanomateriały są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, od czujników i ogniw słonecznych po zastosowania biomedyczne. Nasze nanomateriały są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i kształtów, takich jak nanopręty, nanosfery i nanozioła, oraz formulacji/dyspersji, w tym nanoproszków, past i zawiesin. Ponadto oferujemy funkcjonalizowane nanocząstki i zestawy nanocząstek przeznaczone do zaawansowanych zastosowań. Uwolnij potencjał tych potężnych materiałów w swoich badaniach.
Nanocząstki nieorganiczne
Nanocząstki nieorganiczne są nietoksyczne i biokompatybilne, hydrofilowe i wysoce stabilne w porównaniu do materiałów organicznych. Oferujemy różnorodne nanocząstki nieorganiczne, w tym nanocząstki krzemionki, fluorescencyjne i nanocząstki diamentu.
  • Nasze produkty krzemionkowe są dostępne w różnych modyfikacjach, aby zaspokoić Twoje potrzeby badawcze. Niezależnie od tego, czy jest to ultrastabilna fluorescencja, mezoporowata, nieporowata czy funkcjonalizowana powierzchnia, oferujemy szeroki wybór rozmiarów do wyboru.
  • Oferujemy nanocząstki fluorescencyjne, takie jak sprzężone nanocząstki polimerowe, które składają się z półprzewodnikowego rdzenia polimerowego emitującego światło (LEP) zamkniętego w biokompatybilnym środku powierzchniowo czynnym. Ich zwiększona stabilność czyni je doskonałym wyborem dla multimodalnego MRI do obrazowania komórkowego.
Nanocząstki metaliczne
Po przygotowaniu i zmodyfikowaniu wybranymi chemicznymi grupami funkcyjnymi, nanocząstki metaliczne  (np. złoto, srebro, żelazo) oferują szeroki zakres zastosowań w czujnikach, bateriach, diagnostyce i terapii.
Zestawy złota i tlenku żelaza
Skorzystaj z unikalne właściwości optyczne i biokompatybilne naszych nanocząstek złota, nanozłotychurchin i nanocząstek tlenku żelaza bez wymagających etapów syntezy. Oferujemy zestawy funkcjonalizowane maleimidem i N-hydroksysukcynimidem (NHS) do jednoetapowej koniugacji oligonukleotydów, przeciwciał, białka i peptydy. Nasze nanocząstki złota mogą być wykorzystywane do namierzania komórek w celu obrazowania, terapii fototermicznej i dostarczania leków, do wykrywania biomarkerów oraz dla testów immunologicznych (w tym testów z przepływem bocznym). Nasze nanocząstki tlenku żelaza są optymalne dla komórek i biomolekuł separacja, dostarczanie genów, uwalnianie leków, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i zastosowania w hipertermii.