Elektroforeza żelowa kwasów nukleinowych
Elektroforeza żelowa kwasów nukleinowych jest techniką biologii molekularnej służącą do rozdzielania, identyfikacji i oczyszczania fragmentów DNA i RNA na podstawie wielkości i ładunku. W tej technice cząsteczki DNA i RNA są rozdzielane poprzez zastosowanie pola elektrycznego w celu przemieszczenia ujemnie naładowanych kwasów nukleinowych przez matrycę żelu agarozowego lub poliakrylamidowego.
.
Nagrodzone kategorie
Zoptymalizuj analizę DNA i RNA za pomocą naszych barwników, żeli i odczynników do etykietowania w celu precyzyjnego oznaczania ilościowego.
Poznaj bufory biologiczne o wysokiej czystości w różnych formułach i formatach opakowań, aby uzyskać doskonałą stabilność roztworu i kontrolę pH w zastosowaniach związanych z procesami biologicznymi.
Detergenty biologiczne i środki powierzchniowo czynne, w tym biodegradowalne alternatywy zgodne z REACH, są dostępne do lizy komórek, elektroforezy DNA/RNA, Western blotting, transfekcji i wielu innych zastosowań badawczych w naukach przyrodniczych.
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody opracowane z myślą o potrzebach badawczych laboratoriów, celach zrównoważonego rozwoju i innych ważnych wymaganiach.
Matryca żelu działa jak sito, umożliwiając krótszym cząsteczkom szybsze przejście przez pory żelu niż dłuższe cząsteczki.
- Żele agarozowe są częściej stosowane do elektroforezy DNA i RNA i mogą rozdzielać fragmenty DNA w zakresie od 50 par zasad (50 bp) do 50 000 bp przy użyciu standardowych technik elektroforetycznych.
- Żele poliakrylamidowe mają mniejszy zakres separacji i mogą rozdzielać fragmenty DNA mniejsze niż ~500 bp z bardzo wysoką rozdzielczością.
- Zarówno żele agarozowe, jak i poliakrylamidowe mogą być również stosowane w testach elektroforetycznego przesunięcia ruchliwości (EMSA) w celu scharakteryzowania interakcji białko-kwas nukleinowy.
Po elektroforezie cząsteczki DNA i RNA mogą być wizualizowane za pomocą barwników lub światła UV, ekstrahowane i oczyszczane z żelu lub przenoszone do blottingu. Metody te są powszechnymi technikami przygotowawczymi w klonowaniu, PCR, spektrometrii masowej, sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) oraz aplikacjach i przepływach pracy Northern i Southern blot.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Bromek etydyny jest dobrze znanym i szeroko stosowanym barwnikiem fluorescencyjnym w badaniach biotechnologicznych.
- Markery do elektroforezy żelowej pomagają określić rozmiar DNA, fragmentów PCR i RNA, dobrze barwiąc się popularnymi barwnikami kwasów nukleinowych.
- An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
- Zobacz wszystkie (9)
Powiązane protokoły
- Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.
- The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.
- These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.
- Proces klonowania, łączenie liniowego DNA w wektor, ma kluczowe znaczenie dla eksperymentów biotechnologicznych, umożliwiając technologię rekombinacji fragmentów DNA.
- Zobacz wszystkie (10)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com