Kwasy
W naukach przyrodniczych, od złożonych analiz po rutynową pracę laboratoryjną lub produkcję, każde zapotrzebowanie jest wyjątkowe i wymaga odrębnych rozwiązań oraz podlega różnym przepisom. Szukając produktów, należy wziąć pod uwagę docelowe zastosowania i konkretne potrzeby.
Aby uprościć wyszukiwanie, nasza szeroka gama kwasów jest oferowana pod trzema markami portfolio przeznaczonymi do różnych zastosowań:
- Produkty Supelco® dla chemii analitycznej
- Materiały Sigma-Aldrich® dla laboratoriów i produkcji
- Produkty CSFC® do opracowywania i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej
Każda marka jest oferowana w różnych objętościach, opakowaniach i z różnymi pakietami dokumentacji.Poznaj i odkryj szeroką gamę produktów, które pasują do Twojego zastosowania.
Czytaj więcej o
Kwasy o wysokiej czystości do analizy instrumentalnej
Oferujemy szeroką gamę LiChropur® kwasy o wysokiej czystości do analizy HPLC i LC-MS w celu zminimalizowania szumów tła i tłumienia sygnału. Kwasy te są testowane przez naszą kontrolę jakości, aby spełnić oczekiwania naszych klientów.
Nasza oferta Suprapur® oraz Ultrapur® produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzebę zakupu kwasów o wysokiej czystości do nieorganicznej analizy śladowej i ultraśladowej. Niezależnie od tego, czy musisz spełnić międzynarodowe standardy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, potrzebujesz dużych lub małych ilości, z pewnością znajdziesz idealne rozwiązanie w tej gamie produktów. Produkty i urządzenia do kontroli jakości są zawsze zgodne z tymi samymi wytycznymi i przepisami, co Twoje, więc zapewnienie jakości ma pierwszorzędne znaczenie. Oferujemy dostosowaną gamę kwasów o wysokiej czystości, aby zaspokoić zapotrzebowanie na czułe techniki instrumentalne (ICP-OES, ICP-MS, AAS itp.).
Kwasy do analizy klasycznej
EMSURE® kwasy do analizy to nasza klasa premium do wszystkich regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Większość kwasów EMSURE® do analizy spełnia lub przekracza wymagania ACS, ISO i/lub Reag. Ph Eur. Charakteryzują się one najlepszymi i najobszerniejszymi specyfikacjami produktów dostępnymi na całym świecie, a także najszerszym zakresem rozmiarów opakowań i opcji pakowania - od szklanych butelek o pojemności 25 ml do beczek PE o pojemności 200 l.
Jeśli potrzebujesz mniejszej wydajności, ale nadal najwyższej jakości i niezawodności, nasze kwasy do analizy EMPARTA® są dla Ciebie. Spełniają one wymagania ACS i nadają się do wielu zastosowań w laboratoriach analitycznych. Dodatkowo, nasze EMPLURA® gatunek kwasów obejmuje najważniejsze parametry specyfikacji i jest odpowiedni do przygotowawczych prac laboratoryjnych, czyszczenia i produkcji.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w operacjach laboratoryjnych opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, takie jak nasza butelka Safebreak, szklana butelka z powłoką PE oraz nakrętka SafetyCap do odczynników wytwarzających nadmierne ciśnienie w butelce. Nasze kwasy analityczne zapewniają jakość zorientowaną na zastosowanie, większą elastyczność i bezpieczeństwo oraz doskonały stosunek kosztów do wydajności.
Biofarmaceutyczne i farmaceutyczne produkty recepturowe i produkcyjne
W farmacji świat regulacji prawnych nieustannie się zmienia. Nadążanie za najnowszymi wymaganiami, nie tracąc przy tym z oczu samego rynku, zdecydowanie nie jest łatwym zadaniem. A ponieważ presja spowodowana przez leki generyczne i biopodobne wchodzące na rynek stale rośnie, coraz ważniejsze staje się skupienie się na tym, co naprawdę ważne:
Wspieramy Cię na każdym etapie rozwoju, zwiększania skali i produkcji dzięki usługom, które obejmują zarówno optymalizację procesów, jak i wsparcie w kwestiach regulacyjnych. Nasze portfolio wysokiej jakości produktów SAFC® do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
W ramach naszego programu Emprove®, nasze surowce są również dostarczane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zgodność produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczenie ryzyka.
Rozwiązania wolumetryczne do miareczkowania
Nasze Roztwory objętościowe Titripur® i Koncentraty Titrisol® oferują gamę kwasów w różnych stężeniach do ilościowego oznaczania związków metodą miareczkowania. Są one produkowane i analizowane zgodnie z wysokimi standardami jakości. Roztwory Titripur® są analizowane przez nasze akredytowane laboratorium ISO/IEC 17025. Innowacją w tej dziedzinie są nasze produkty cyfrowe z etykietą RFID na butelkach do płynnego przesyłania danych.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Empower Catalog - Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Brochure: SUPRAPUR® Acids and Bases
- Brochure: API Development and Manufacturing Services
- Brochure: Acids in Safe Break Bottles
- Brochure: Inorganics on Tap
- Brochure: Formulation Portfolio
- Brochure: Reliable Research Must-Haves