Przeciwciała pierwotne Cell Marque
Nasza linia produktów przeciwciał Cell Marque™ obejmuje kompleksowe portfolio przeciwciał pierwotnych odpowiednich do immunohistochemii (IHC) na utrwalonych w formalinie próbkach tkanek zatopionych w parafinie. Koncentrujemy się przede wszystkim na diagnostyce in vitro (IVD), dostarczając uznane i nowe przeciwciała, systemy wykrywania i zaawansowane odczynniki pomocnicze do testów klinicznych. Dysponując personelem medycznym, jesteśmy w stanie zagwarantować wydajność i wysoką jakość naszych przeciwciał, aby zapewnić najlepszą opiekę dla Twoich pacjentów.
Produkty Cell Marque™ IHC oferują innowacje, które mogą pochodzić tylko od firmy, która od ponad 25 lat koncentruje się na produkcji przeciwciał o znaczeniu medycznym dla patologii klinicznej. Nasze zaufane przeciwciała Cell Marque™ gwarantują najbardziej powtarzalne wyniki barwienia.
Wyszukaj przeciwciała Cell Marque™ IHC według antygenu lub specjalizacji. Specjalistyczne kategorie przeciwciał klinicznych obejmują patologię piersi/ginekologiczną, dermatopatologię, hematopatologię, patologię dziecięcą, patologię przewodu pokarmowego, cytopatologię, patologię płuc, patologię głowy i szyi oraz inne kluczowe obszary.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Webinar: Cell Marque™
- Article: Immunohistochemistry: Current Applications in Breast Cancer
Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Brochure: A Comparative Study of IDH1 R132H
- Brochure: Immuno Histo Chemistry
- Brochure: Immunohistochemical Applications in Dermatopathology
- Brochure: Pediatric Malignancies and IHC
- Brochure: Anti-Ki-67 (MRQ-64) is a Reliable Rabbit Monoclonal IHC Marker
- Brochure: Special AT-rich sequence binding-protein 2 (SATB2)