Merck
Retencja komórek
Rosnąca presja na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie elastyczności powoduje ponowne zainteresowanie perfuzją. Operacje perfuzji zapewniają hodowle komórkowe o wysokiej gęstości, które zmniejszają obciążenie związane z przetwarzaniem dużych objętości bioreaktorów produkcyjnych. Perfuzja zwiększa elastyczność produkcji, zapewniając wyższą wydajność objętościową i bardziej spójną jakość produktu, przy niższych inwestycjach kapitałowych.
Zwiększ gęstość komórek, wydajność i elastyczność
Osiągnij znacznie wyższą gęstość żywotnych komórek, jednocześnie poprawiając wydajność i elastyczność produkcji dzięki rozwiązaniu Cellicon® Cell Retention Solution. W połączeniu z bioreaktoremrozwiązanie to intensyfikuje proces przetwarzania poprzez ciągłe usuwanie zużytych mediów i delikatne zatrzymywanie dużej liczby żywych komórek. Zwiększone wymagania dotyczące dłuższych przebiegów perfuzji są łatwo spełniane, zapewniając wysoką wydajność i poziom kontroli procesu, którego potrzebujesz.
Dowiedz się, w jaki sposób intensyfikacja procesu namnażania przy użyciu rozwiązania Cellicon® Cell Retention Solution może pomóc w osiągnięciu wyższych gęstości komórek, skracając czas przetwarzania i liczbę kroków w celu zwiększenia elastyczności produkcji i wydajności. Dowiedz się, jak łatwo jest zintegrować to rozwiązanie z procesem perfuzji.
Powiązane produkty
Loading
Kluczowe zalety rozwiązania Cellicon® do retencji komórek
  • Umożliwia procesy perfuzji w celu osiągnięcia wyższych gęstości komórek
  • Niezawodne i powtarzalne działanie
  • Wysoka wydajność i niskie zanieczyszczenie
  • Wszechstronne monitorowanie i precyzyjna kontrola
  • Liniowe skalowanie do skali produkcyjnej
  • li>Wysoka przepustowość i niskie zanieczyszczenie
  • Wszechstronne monitorowanie i precyzyjna kontrola
  • Przewidywalne liniowe skalowanie od skali laboratoryjnej do skali produkcyjnej
  • Łatwy w użyciu i instalacji
Filtr i kontroler Cellicon®: Doskonałe rozwiązanie perfuzyjne do intensyfikacji procesu nasiennego ze zoptymalizowaną kontrolą procesu
Rozwiązanie do retencji komórek na skalę laboratoryjną Cellicon® Cell Retention Solution .składa się z zespołu filtra jednorazowego użytku Cellicon® flat sheet i kontrolera, które zostały zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby związane z perfuzją. Sterownik wyświetla intuicyjny schemat orurowania i oprzyrządowania (P&ID), który umożliwia użytkownikom natychmiastową wizualizację wszystkich parametrów procesu. To rozwiązanie w skali laboratoryjnej idealnie nadaje się do opracowywania procesów, zwiększania i zmniejszania skali.
Filtr i kontroler Cellicon®: Doskonałe rozwiązanie perfuzyjne do intensyfikacji cyklu nasiennego ze zoptymalizowaną kontrolą procesu
Rozwiązanie Cellicon® Cell Retention Solution w skali procesowej obejmuje zespół filtrów Cellicon® oraz system retencji komórek Mobius® z oprogramowaniem kontrolnym Bio4C ACE™.sup>® Zestaw filtrów i Mobius® System retencji komórek z oprogramowaniem sterującym Bio4C ACE™.