Merck
Strona głównaProduktyLaboratoryjne systemy oczyszczania wodyWysokoprzepływowe laboratoryjne systemy oczyszczania wody Milli-Q®
Wysokoprzepływowe laboratoryjne systemy oczyszczania wody Milli-Q®
Centralny system wodny w laboratorium ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanej produktywności. Od pojedynczego laboratorium po cały budynek, wysokoprzepływowe systemy oczyszczania wody Milli-Q® to połączone, wysokowydajne urządzenia, na których można polegać, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie oczyszczonej wody.  
Podłączone, wysokoprzepływowe systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® zapewniają nieprzerwaną produktywność
.
  • Niezawodna wydajność. Uzyskaj tysiące litrów dziennie niezmiennie wysokiej jakości czystej wody do zasilania wszystkich kranów na stołach, instrumentach i aplikacjach w dowolnym otoczeniu, w tym w badaniach farmaceutycznych, przemyśle, szpitalach i laboratoriach diagnostycznych.
  • Zaawansowane i wydajne technologie oczyszczania wody. Osiągnij stałe natężenie przepływu, stałą jakość i zmniejsz zużycie wody nawet o 50%.
  • MyMilli-Q™ Remote Care. Ta możliwość monitorowania, kontroli i serwisowania online zapewnia maksymalny czas pracy, upraszcza zarządzanie systemem i zapewnia zaawansowaną identyfikowalność danych.
  • Łatwość użytkowania. Duże ekrany dotykowe umożliwiają intuicyjną obsługę i szybki dostęp do danych.
Od koncepcji, projektu i instalacji, po wiedzę inżynierską i wsparcie techniczne, możemy współpracować z Tobą przy każdym projekcie, aby zapewnić Ci spokój ducha. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie wysokowydajnych, połączonych systemów oczyszczania wody.
SYSTEMY WODY LABORATORYJNEJ O WYSOKIM PRZEPŁYWIE MILLI-Q® OBEJMUJĄ WSZYSTKIE 4 KLASY JAKOŚCI WODY
Nasze portfolio wysokowydajnych systemów oczyszczania można łączyć w kompaktowe i modułowe instalacje, aby zapewnić spełnienie codziennych wymagań dotyczących wody, niezależnie od tego, czy potrzebujesz:
  • Systemu stand-alone do bezpośredniego zasilania urządzeń i instrumentów (zmywarek do naczyń, komór atmosferycznych, analizatorów klinicznych itp.)
  • Do zasilania pętli dystrybucyjnej do zasilania kranów na stołach, polerek wody ultraczystej i zbiornika magazynowego
CLRW, kliniczna laboratoryjna woda odczynnikowa; DI, dejonizowana; RO, odwrócona osmoza.
*Niektóre funkcje omówione na tej stronie nie są dostępne w systemach Super-Q®.
Centralny system oczyszczania wody Milli-Q® HX 7000 i zbiornik czystej wody SDS 500
Innowacyjne i wydajne technologie oczyszczania wody laboratoryjnej
Nasze najnowocześniejsze, uzupełniające się technologie oczyszczania wody laboratoryjnej umożliwiają produkcję wysokiej jakości czystej wody przy przewidywalnych kosztach eksploatacji. Te innowacyjne i wydajne technologie obejmują:
  • Kompletną obróbkę wstępną wody Progard®
  • Zaawansowaną odwróconą osmozę (RO)
  • Opatentowany system Evolutive Reject Adjustment (E.R.A.®)
  • Elix® moduł elektrodejonizacji (EDI)
  • Bakteriobójcze lampy UV
Aby dowiedzieć się więcej o E.R.A.® i technologii oczyszczania wody Elix®, obejrzyj filmy na dole tej strony.
Plus, wybierz spośród szeregu dostosowywanych opcji i akcesoriów aby spełnić określone wymagania dotyczące zastosowań i przepisów. Będziesz w stanie uzyskać pełne monitorowanie i kontrolę online instalacji i parametrów jakości wody w całym procesie oczyszczania.
Ekran systemu wodnego Milli-Q® HX 7000 SD pokazuje objętość zbiornika, jakość wody i stan operacyjny.
Ekran dotykowy systemu Milli-Q® HX 7000 SD
ZAPROJEKTOWANE, ABY ZAPOMNIEĆ O WODZIE LABORATORYJNEJ
Ponieważ nie powinieneś martwić się o swoją wodę, systemy oczyszczania wody laboratoryjnej Milli-Q® zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu i beztroskie w utrzymaniu. Wszystkie nasze nowoczesne systemy są wyposażone w zintegrowany interfejs z ekranem dotykowym, który umożliwia łatwą nawigację, monitorowanie i sterowanie systemem, a także dostęp do wszystkich głównych danych systemu. Operacje konserwacyjne są nieliczne i zautomatyzowane, prowadzone krok po kroku przez kreatory ekranowe.
Milli-Q® Services, Supported by MyMilli-Q™ Remote Care
Na każdym etapie projektu, od koncepcji po codzienne użytkowanie, oferujemy kompleksowe, wysokiej jakości usługi wsparcia, które można dostosować do własnych potrzeb. Niektóre z działań, w których może pomóc nasz certyfikowany przez ISO Milli-Q® Services obejmują:
Ikona naklejki usług cyfrowych MyMilli-Q™
MyMilli-Q™ Remote Care Supports Lab Continuity
Aby zapewnić stały, nieprzerwany przepływ wody, nawet podczas nieobecności użytkownika, wszystkie nasze centralne systemy wodne są wyposażone w usługi MyMilli-Q™ Remote Care. Ta funkcja zdalnego monitorowania i kontroli zapewnia autoryzowanym użytkownikom bezpieczny dostęp online do systemu i jego danych.
  • Zdalne monitorowanie i kontrola centralnego systemu oczyszczania wody
  • Powiadomienia e-mailem lub SMS-em w przypadku alertu lub alarmu
  • Szybszy serwis dzięki zdalnej diagnostyce i kontroli.li>Szybszy serwis z możliwością zdalnej diagnostyki i naprawy
  • Uproszczone zarządzanie danymi i zaawansowana identyfikowalność danych ułatwiają akredytację