Merck
Oczyszczanie DNA i RNA
Struktura DNA - różne metody oczyszczania DNA
Ekstrakcja DNA i RNA jest podstawową metodą stosowaną w biologii molekularnej. Potrzeba wysokiej jakości, wysoce czystego kwasu nukleinowego jest ważna dla szerokiego zakresu badań i zastosowań klinicznych. Oczyszczanie kwasów nukleinowych jest początkowym krokiem w wielu procesach biologii molekularnej i genomiki.
Something went wrong, please try again.
Nagrodzone kategorie
Zestaw do oczyszczania genomowego DNA GenElute™-E Single Spin DNA
Oczyszczanie gDNA
Wysokowydajne, wysokiej jakości zestawy do ekstrakcji i oczyszczania DNA dostosowane do różnych popularnych i trudnych typów próbek, w tym hodowli komórkowych, tkanek ssaków, krwi, wirusów, bakterii, tkanek roślinnych, gleby, wody, moczu, kału, reakcji PCR i ekstrakcji z żelu agarozowego.
Produkty w sklepie
Zestaw medyczny oznaczony jako "SupraAlvita Sterile Syringe 0.5ml U-100 Insulin" z kilkoma strzykawkami i ampułkami rozrzuconymi z przodu. Strzykawki i ampułki są wykonane z przezroczystego plastiku z białymi tłokami.
Oczyszczanie RNA
Szybkie i niezawodne oczyszczanie całkowitego RNA i mRNA z różnych próbek, w tym komórek, tkanek, wirusów, roślin, surowicy i osocza.
Produkty w sklepie
Okrągła nić DNA plazmidu, przedstawiająca strukturę podwójnej helisy z naprzemiennymi kolorami reprezentującymi pary zasad.
Oczyszczanie plazmidowego DNA
Uprość oczyszczanie plazmidowego DNA dzięki zestawom w wielu rozmiarach. Idealny do klonowania i ekspresji białek.
Produkty w sklepie
Ekstremalne zbliżenie bąbelków detergentu w różnych rozmiarach
Detergenty - anionowe, kationowe, zwitterionowe, przeciwpieniące
Odkryj wszechstronne detergenty biologiczne, środki powierzchniowo czynne do lizy, elektroforezy, WB, transfekcji, zastosowań badawczych. Dostępne opcje zgodne z REACH.
Produkty w sklepie
Próbki DNA i RNA są często uzyskiwane z surowych preparatów. Genomowy DNA, plazmidowy DNA i całkowity RNA mogą być ekstrahowane i oczyszczane z różnych źródeł, w tym komórek bakteryjnych i ssaków, tkanek roślinnych, tkanek grzybów, tkanek ssaków, krwi, osocza, surowicy, wirusów, wymazów z policzka i nosa, matryc żelowych, PCR i innych reakcji enzymatycznych. Izolacja kwasu nukleinowego z tych próbek często obejmuje lizę błon komórkowych lub homogenizację próbki, a następnie usunięcie białek, enzymów, detergentów, soli i lipidów.
Wspólne podejścia obejmują:
  • Ekstrakcja alkaliczna
  • Ekstrakcja fenol-chloroform
  • Wirowanie w gradiencie gęstości z chlorkiem cezu (CsCl)
  • Chromatografia oligo(dT)-celulozowa
  • Matryca krzemionkowa
  • Kulki szklane
  • Ziemia okrzemkowa
  • Chromatografia jonowymienna
  • Chromatografia wykluczania
Końcowe zastosowanie będzie dyktować najlepszą metodę oczyszczania. Dalsze zastosowania obejmują PCR, qPCR, testy restrykcyjne, ligację, klonowanie, genotypowanie, analizę ekspresji genów, sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz Northern i Southern blotting.