Rozwiązania turbidymetryczne do precyzyjnej analizy ścieków
Turbidymetry to urządzenia służące do pomiaru zmętnienia lub zamglenia cieczy. Pomiar ten odbywa się poprzez ocenę intensywności światła odbitego od cząstek w cieczy, zapewniając proste wskazanie ogólnej jakości wody lub cieczy.
Mętność jest krytyczną miarą całkowitej zawiesiny ciał stałych we wszystkich cieczach, w tym w roztworach cieczy, napojach, wodzie i ściekach. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę laboratoryjną, czy na miejscu, nasza gama mętnościomierzy oferuje niezrównaną precyzję i niezawodność. Zasilana bateryjnie przenośna seria Turbiquant™ 1100 jest dostępna z lampami podczerwonymi lub wolframowymi i została zaprojektowana tak, aby spełniać określone wymagania zarówno przepisów UE, jak i USA.
Przegląd sekcji
Turbiquant™ 1100 IR Turbidimeter
Turbiquant™ 1100 IR Turbidimeter to idealne rozwiązanie do pomiarów na miejscu. Zamknięty w solidnej, wodoodpornej obudowie, wyposażony jest w źródło światła IR-LED (podczerwień) o długości fali 860 nm, zapewniające pomiary zgodne z normą EN ISO 7027. Urządzenie oferuje wyjątkową wygodę i dokładność, umożliwiając szybkie pomiary mętności nefelometrycznej (NTU/FNU) w ciągu kilku sekund. Można go łatwo skalibrować za pomocą odpowiedniego zestawu wzorców kalibracyjnych Turbiquant™.
Turbidymetr Turbiquant™ 1100 T
Do kompleksowych analiz cieczy, urządzenie Turbiquant™ 1100 T turbidymetr, wyposażony w lampę wolframową, oferuje wyjątkowe korzyści. To urządzenie zapewnia szybkie i dokładne wyniki w terenie, w komplecie z wodoodporną obudową i wytrzymałym futerałem zapewniającym trwałość w każdych warunkach testowych. Zgodny z USEPA 180.1, ten turbidymetr jest niezawodnym wyborem do spełnienia przepisów środowiskowych.
Gotowe do użycia wzorce kalibracyjne Turbiquant™
Nasze wzorce kalibracyjne Turbiquant™ są niezrównane pod względem stabilności i łatwości użycia, oferując minimalny okres trwałości 12 miesięcy i całkowitą nietoksyczność. Wszystkie produkty z tej serii są uznawane za podstawowe wzorce kalibracyjne zgodnie z metodą USEPA 180.1 i akceptowane jako alternatywne wzorce wtórne zgodnie z normą EN ISO 7027:1999. Dostarczane w stanie gotowym do użycia, wzorce są wyposażone w pierścień indeksujący do szybkiego i powtarzalnego indeksowania, zgodnie z zaleceniami USEPA.
Wyjątkowa precyzja
Nasze turbidymetry oferują doskonałą precyzję na różnych poziomach NTU, z następującymi dokładnościami:
- 10 NTU ± 1%
- 100 NTU ± 1%
- 1,000 NTU ± 1%
- 1,750 NTU ± 2%
- 10 000 NTU ± 2%
Mikrosfery AMCO-AEPA-1®, cytowane jako podstawowe standardy kalibracji zgodnie z metodą USEPA 180.1, spełniają najwyższe standardy branżowe w zakresie dokładności i niezawodności.