Merck
Ciekłe kryształy
Ciekłe kryształy są płynnymi cieczami, z orientacyjnym i pozycyjnym uporządkowaniem cząsteczek składowych występujących w typowym materiale krystalicznym
Ciekłe kryształy są cieczami o wysokiej strukturze, z orientacyjnym (nematycznym, cholesterycznym) i pozycyjnym (smektycznym) uporządkowaniem cząsteczek składowych. Rodzaj porządku molekularnego jest kontrolowany przez kształt i chiralność cząsteczek ciekłego kryształu, z ponad stu znanymi fazami ciekłokrystalicznymi. Wyrównanie molekularne w warstwach ciekłych kryształów skutkuje właściwościami optycznymi (np. współczynnik załamania światła, współczynnik odbicia, transmisja), które mogą zmieniać się w zależności od długości fali (koloru) i polaryzacji padającego światła. 
Ciekłe kryształy są materiałami reagującymi na bodźce. Ich porządek molekularny jest wrażliwy na otoczenie, np. temperaturę, pola elektryczne i magnetyczne lub adsorpcję substancji chemicznych. Ze względu na dwie kluczowe cechy ciekłych kryształów, zachowanie podobne do cieczy i anizotropię optyczną, ciekłe kryształy są stosowane głównie w przełączalnych wyświetlaczach i urządzeniach optoelektronicznych. Ciekłokrystaliczne sieci polimerowe i elastomery są obiecującymi materiałami reagującymi na bodźce, które są ściśle badane przez naukowców akademickich, rządowych i przemysłowych pod kątem potencjalnych zastosowań w miękkiej robotyce, wytrzymałej elektronice i naukach o zdrowiu.
Oferujemy wiele dobrze zdefiniowanych nematycznych, cholesterycznych i smektycznych molekularnych ciekłych kryształów, a także dyskotyczne ciekłe kryształy i kilka polimerowych materiałów ciekłokrystalicznych. Ponadto oferujemy wybór mezogenów ciekłokrystalicznych, które są blokami molekularnymi znanymi z porządku ciekłokrystalicznego. Nasze ciekłokrystaliczne bloki konstrukcyjne są syntonami powszechnie stosowanymi do wytwarzania cząsteczek ciekłych kryształów. Odkryj nasze szerokie portfolio innowacyjnych materiałów ciekłokrystalicznych, aby przyspieszyć przełomowe odkrycia naukowe.