Merck
Normy węglowodanów
Stos białych kostek cukru starannie ułożonych na białym tle. Kostki mają jednolity rozmiar i kształt, co sugeruje poczucie porządku i prostoty. Obraz podkreśla ziarnistą teksturę kostek cukru.
 Węglowodany, znane również jako sacharydy, to makroskładniki odżywcze występujące w żywności jako cukry, błonnik i skrobia. Są to biomolekuły zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu, a ich stosunek wodoru do tlenu wynosi zazwyczaj 2:1. 
Oferujemy szeroki wybór wzorców węglowodanów, od prostych do złożonych węglowodanów do testów analitycznych, w tym testów uwalniania farmaceutycznego, opracowywania metod farmaceutycznych oraz testów kontroli jakości żywności i napojów. Nasze wzorce są dostępne w różnych klasach jakości odpowiednich do analizy metodami chromatograficznymi.
Nasza oferta wzorców węglowodanów obejmuje: 
Monosacharydy
Nasza oferta obejmuje popularne monosacharydy, takie jak glukoza, fruktoza i galaktoza, jako wzorce analityczne lub jako wtórne wzorce farmaceutyczne / certyfikowane materiały referencyjne.
Disacharydy
.Nasza oferta wzorców disacharydów obejmuje laktozę, sacharozę, maltitol, maltozę, D-(+)-melibiozę, palatynozę, D-(+)-turanozę, D-(+)-celobiozę i dihydrat galaktynolu.
Oligosacharydy
Zapewniamy standardy dla kilku oligosacharydów, takich jak izomaltotrioza, 1-kestoza, D-(+)-melezitoza, nystoza, werbaskoza, pentahydrat D-(+)-rafinozy, beta-cyklodekstryna i akarboza.
Polisacharydy i skrobie
Nasza oferta obejmuje wzorce dekstranu i pullulanu do GPC lub wzorce do zestawów do oznaczania skrobi.
Carbohydrate Solutions for Ion Chromatography
Nasza oferta wzorców węglowodanów obejmuje również roztwory certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) do zastosowań w chromatografii jonowej.
  • Produkowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Dostarczane z kompleksowym certyfikatem wykazującym certyfikowaną wartość ilościową określoną przez bilans masy
  • Podlegające identyfikowalności z podstawowymi standardami utrzymywanymi przez krajowe instytuty metrologiczne (NMI)