Żywice do chromatografii w fazie odwróconej/normalnej
Nasze sorbenty i żele do chromatografii w żelu krzemionkowym oferują szeroki wybór w zależności od wymagań dotyczących separacji: niezależnie od tego, czy potrzebujesz doskonałej powtarzalności i optymalnej rozdzielczości, czy też bardziej ekonomicznego i wszechstronnego materiału, nasze produkty w fazie normalnej i odwróconej obejmują produkty z żelem krzemionkowym dla wszystkich skal produkcyjnych.
Powiązane zasoby
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Sorbenty do chromatografii w odwróconej fazie
PharmPrep® P RP służy do skutecznego polerowania małych peptydów, takich jak insulina i inne API, w tym antybiotyki i hormony. Sorbenty te są również dostępne w gotowych kolumnach ze stali nierdzewnej.
Sorbenty LiChroprep® RP zapewniają szybki, skuteczny i powtarzalny rozdział w procesach oczyszczania peptydów.
Sorbenty do chromatografii w fazie normalnej
Nasze sorbenty PharmPrep® P Si i LiChroprep® Si są dobrze przystosowane do ekonomicznego i niezawodnego polerowania biofarmaceutycznych i farmaceutycznych API.
Standaryzowane żele krzemionkowe
Nasze standaryzowane żele krzemionkowe są szeroko stosowane do oczyszczania związków o wysokiej wartości w tonowych ilościach. Te żele krzemionkowe są produkowane do procesów adsorpcji i chromatografii i są dostępne w wielu rozmiarach cząstek i rozmiarach opakowań od 500 g do 400 kg.
Silica Gel 60 to matryca żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie, idealna do prostych procesów adsorpcji i chromatografii w fazie normalnej.
Sorbenty wielofunkcyjne
Tlenek glinu, dostępny w średnicach porów 6 mm, 9 mm i 15 mm, jest wszechstronnym sorbentem do chromatografii preparatywnej. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym.
Standaryzowany tlenek glinu 90 jest sorbentem o średniej polarności i jest często stosowany, gdy wymagane są właściwości wymiany kationów zasadowego tlenku glinu. Może być stosowany jako alternatywa dla węgla aktywnego.
Florisil® silicate jest polarnym, wysoce selektywnym żelem krzemianu magnezu, dobrze nadającym się do oddzielania steroidów, alkaloidów i antybiotyków.