Drukowane materiały elektroniczne
Elektronika drukowana obejmuje produkcję ultracienkich, lekkich, elastycznych i wielkopowierzchniowych układów elektronicznych przy użyciu technologii druku. Przykłady obejmują tranzystory cienkowarstwowe (TFT), organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), czujniki, elastyczne wyświetlacze, ogniwa słoneczne i inne urządzenia do zbierania energii, znaczniki identyfikacji radiowej (RFID), baterie i inne materiały do przechowywania energii. Elektronika drukowana jest szybko rozwijającym się obszarem badawczym, znajdującym zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice użytkowej, inteligentnych budynkach, inteligentnych opakowaniach, opiece zdrowotnej i Internecie rzeczy (IoT).
Oferujemy szeroką gamę drukowalnych atramentów i podłoży jako elementów składowych elektronicznych urządzeń drukowanych.
Tusze do druku
Nasze tusze do druku mają specyficzne właściwości reologiczne i można je podzielić na trzy główne kategorie: przewodniki, półprzewodniki i materiały dielektryczne. Techniki osadzania wzorów tych koloidalnych roztworów atramentowych umożliwiają tworzenie struktur o pożądanej grubości i rozdzielczości w druku atramentowym, sitodruku, wklęsłodruku, druku szczelinowym, druku aerozolowym i innych. Każda technika wymaga odpowiedniego dostrojenia zestawu różnych parametrów tuszu, takich jak lepkość, napięcie powierzchniowe, przewodność i kompatybilność rozpuszczalników z materiałami bazowymi, aby umożliwić spójny proces drukowania.
Tusze przewodzące
Nasze tusze przewodzące są głównym budulcem wszystkich drukowanych urządzeń elektronicznych, zapewniając podstawową strukturę urządzenia i połączenia układów scalonych. Oferujemy atramenty z nanocząsteczkami i mikrocząsteczkami metali dla różnych technik drukowania:
- Tusze srebrne (Ag) o dobrych właściwościach fizycznych i przewodności elektrycznej
- Atramenty ze złota (Au), platyny (Pt), miedzi (Cu) i niklu (Ni) preferowane do czujników elektrochemicznych, baterii i ogniw paliwowych
- Elastyczne i biokompatybilne przewodzące atramenty polimerowe niezbędne dla bioelektroniki
- Dobrze scharakteryzowane tusze z nanomateriałów węglowych, o dużej powierzchni, niskim poziomie defektów, wysokiej stabilności chemicznej i elastyczności mechanicznej, atrakcyjne jako materiały elektrodowe w drukowanych bateriach, superkondensatorach, rozciągliwej bioelektronice i czujnikach do noszenia
Tusze półprzewodnikowe
Tusze półprzewodnikowe są podstawowym składnikiem drukowanych urządzeń elektronicznych i w dużej mierze decydują o wydajności końcowego urządzenia. Oferujemy szeroki wybór zarówno konwencjonalnych organicznych i nieorganicznych atramentów półprzewodnikowych, jak i dwuwymiarowych atramentów materiałowych nowej generacji:
- Nieorganiczne farby z tlenków metali i organiczne farby półprzewodnikowe oferują spójne właściwości, takie jak mobilność i pasmo przenoszenia, zapewniając niezawodną wydajność drukowanych organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), tranzystorów polowych (FET) i organicznych ogniw słonecznych (OSC)
- Nowe tusze nanomateriałowe 2D oferują bezpośrednie pasmo wzbronione, niski poziom defektów, łatwość produkcji i możliwość wytwarzania nowatorskich, pionowo zintegrowanych urządzeń elektronicznych nowej generacji
Tusze dielektryczne
Tusze i powłoki dielektryczne odgrywają ważną rolę w ochronie i poprawie działania materiałów przewodzących, uzupełniając urządzenia magazynujące energię i umożliwiając działanie urządzeń elektronicznych pod napięciem polaryzacji. Nasze farby dielektryczne składają się z organicznych polimerów lub ceramiki w rozpuszczalnikach i nowych izolacyjnych nanomateriałów 2D, takich jak heksagonalny azotek boru, aby zapewnić stabilność temperaturową i elektrochemiczną, które są ważne dla baterii półprzewodnikowych, tranzystorów polowych i urządzeń neuromorficznych.
Podłoża
Zakres temperatur roboczych, chropowatość, właściwości mechaniczne, przezroczystość i odpowiednia zwilżalność to ważne parametry, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze podłoża. Proces obróbki powierzchni za pomocą odpowiednich środków chemicznych zazwyczaj pomaga poprawić zwilżalność podłoża wybranymi atramentami. Oferujemy szeroką gamę podłoży przewodzących pokrytych tlenkiem indowo-cynowym (ITO) lub tlenkiem cyny z domieszką fluoru (FTO), zarówno na szkle, jak i elastycznych tworzywach sztucznych, dostępnych w różnych grubościach podłoża i rezystywności powierzchni.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.