Merck
Transport i przechowywanie płynów
Różnorodne systemy jednorazowego przechowywania i transportu płynów Mobius®, które obejmują cylindryczne pojemniki na kółkach ułatwiające przemieszczanie, stojak z wieloma przegrodami na worki do zorganizowanego przechowywania płynów oraz sześcienne naczynia, które sugerują modułowe podejście do zarządzania płynami w operacjach produkcyjnych. Systemy są oznaczone logo Mobius®.
Wybierz poniższe linki, aby ułatwić nawigację:
.Mobius® Storage Systems zapewnia wydajne, ergonomiczne i skalowalne rozwiązania w zakresie zarządzania płynami na hali produkcyjnej. Oferujemy szereg opcji przechowywania, przenoszenia, obsługi i transportu produktów, w tym beczki z polietylenu (PE), pojemniki ze stali nierdzewnej, składane pojemniki i wózki kontenerowe.  
Korzyści obejmują:
  • Redukcja błędów operatora
  • Poprawa wydajności procesu
  • Większa elastyczność i mobilność
  • Wsparcie dla technologii jednorazowego użytku
Powiązane zasoby
  • Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
    Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
  • Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
    Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
  • Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
    Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
  • Tool: mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
Bębny i pojemniki z polietylenu (PE)
Bębny z polietylenu są przeznaczone do przechowywania mediów i roztworów buforowych w jednorazowych zastosowaniach produkcyjnych na skalę procesową. Dostępne w rozmiarach 50 l, 100 l i 200 l, te sztaplowane bębny mieszczą standardowe zespoły jednorazowego użytku zarówno z górnymi, jak i dolnymi portami pojemników, w tym z kapsułami filtrującymi przymocowanymi do zestawów rurek w zastosowaniach sterylnych. Dostępne są kompatybilne opcje wózków zapewniające wsparcie i łatwość obsługi.
Składane pojemniki
Zapewniając łatwe przechowywanie na etapach produkcji, takich jak przygotowanie buforów, dostarczanie mediów i formułowanie produktu końcowego, nasze składane pojemniki mogą bezpiecznie pomieścić pojemniki procesowe o pojemności od 100 l do 1000 l. Gdy nie są używane, można je zarówno składać, jak i układać w stosy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni w zatłoczonych pomieszczeniach czystych.
Pojemniki ze stali nierdzewnej
Pojemniki ze stali nierdzewnej Mobius® oferują zaawansowane rozwiązanie do stosowania i przechowywania mediów, roztworów buforowych i dodatkowych półproduktów w produkcji biofarmaceutycznej. Są one dostępne w szerokiej gamie standardowych konfiguracji o pojemności od 200 l do 1500 l i pasują do szeregu pojemników procesowych firmy Mobius® i innych producentów.
  • Duże pojedyncze drzwi ułatwiające dostęp i pozycjonowanie pojemników
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304/304L
  • Wygodna wysuwana taca
  • Łatwa do złożenia konstrukcja eliminuje potrzebę operatora lub pomocy mechanicznej podczas napełniania
  • Materiały bez składników pochodzenia zwierzęcego w konstrukcji jednorazowego użytku<
  • Możliwość dostosowania pojemników ze stali nierdzewnej o pojemności od 2000 l do 3000 l
Wózki kontenerowe
Wózki kontenerowe Mobius® sprawiają, że przenoszenie i przechowywanie pojemników 2D jest łatwe i bezpieczne, przy jednoczesnej ochronie integralności pojemnika i jego cennej zawartości. Wózki te są ruchome i zajmują niewiele miejsca, dzięki czemu zapewniają maksymalną elastyczność procesów. Każdy wózek obsługuje do sześciu pojemników procesowych w rozmiarach 10 l, 20 l i 50 l. Wózki zawierają ramę i sześć podstawek na pojemniki, które przesuwają się do przodu i blokują w miejscu, ułatwiając załadunek i rozładunek. Wygodny uchwyt pomaga operatorom przechylać stojaki w celu lepszego odprowadzania wody.