Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 200,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Quality Segment
agency
reag. USP, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.3 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cellulose Nanocrystals and Lignin Nanoparticles Extraction from Lemna minor L.: Acid Hydrolysis of Bleached and Ionic Liquid-Treated Biomass: Badania te dotyczą ekstrakcji nanokryształów celulozy i nanocząstek ligniny przy użyciu hydrolizy kwasem siarkowym, podkreślając jej znaczenie w opracowywaniu zrównoważonych biomateriałów (Puglia et al., 2024).
- Produkcja i charakterystyka nanocelulozy z włókna Maguey (Agave cantala)..: W badaniu wykorzystano kwas siarkowy do produkcji i charakterystyki nanocelulozy z włókna Maguey, podkreślając jej potencjał w rozwoju biokompozytów (Sumarago et al., 2024).
- Stabilność i struktura potencjalnie istotnych dla atmosfery klasterów wodorosiarczanu amonu glicyny ..: W artykule zbadano stabilność i strukturę klastrów wodorosiarczanu amonu glicyny, zapewniając wgląd w chemię atmosferyczną i rolę kwasu siarkowego w tworzeniu aerozoli (Hariharan et al., 2024).
- Nanostrukturalne węgloazotki niobu i tytanu jako elektrokatalizatory..: Bada zastosowanie kwasu siarkowego w syntezie nanostrukturalnych węgloazotków niobu i tytanu, niezbędnych do ulepszenia nośników elektrokatalizatorów w zastosowaniach energetycznych (McLeod et al., 2024).
- Synteza i charakterystyka nanocząstek hydroksyapatytu z wodorotlenku wapnia zanieczyszczonego gazami wydzielającymi się z kominów przemysłu szklarskiego...: Badania te koncentrują się na syntezie nanocząstek hydroksyapatytu przy użyciu kwasu siarkowego, pokazując jego użyteczność w recyklingu odpadów przemysłowych (Abdelmoaty & Mousa, 2024).
Features and Benefits
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stężenie substancji 0.04975 - 0.05025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP | description c(H2SO4) = 0.005 mol/l (0.01 N), Titripur®, reag. USP | description c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP | description c(H2SO4) = 1 mol/l (2 N), Titripur® |
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 0.05 M | concentration 0.005 M | concentration 0.5 M | concentration 1 M |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?