Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Level
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4, for inorganic trace analysis
assay
≥97.0%
form
liquid
quality
for the determination of nitrogen
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
ign. residue (900 °C)
≤0.0005%
color
clear
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| assay ≥97.0% | assay 95-98% (alkalimetric) | assay 95.0-98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency BP, JPE, NF, Ph. Eur., suitable for EPA 1613 | agency suitable for EPA 1613, suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 5210 |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 1 mmHg ( 146 °C) | vapor pressure 0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 146 °C) |
| vapor density <0.3 (25 °C, vs air) | vapor density <0.3 (25 °C, vs air) | vapor density <0.3 (25 °C, vs air) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 84727-2.5L | 04061838203458 |
| 84727-500ML | 04061838196644 |