Merck
417661
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide solution
45 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
500 ML
189,00 zł
1 L
310,00 zł
2 L
504,00 zł
18 L
3140,00 zł
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
189,00 zł
1 L
310,00 zł
2 L
504,00 zł
18 L
3140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38100303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
43.0-47.0 wt. % (KOH basis, by HCl, titration)
45 wt. % in H2O
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium hydroxide (KOH) solution is a strong alkali widely used in chemical synthesis. Van Slyke apparatus and Hildebrand adsorption technique have been utilized to determine the solubility of oxygen in different concentration of KOH solution.[1]
Zastosowanie
Potassium hydroxide solution may be used in the following processes:
  • Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.[2]
  • Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.[3]
  • As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.[4]
  • Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.[5]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Wan BZ, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(2), 509-514 (2001)
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 (2015)
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12(3), 287-297 (1967)
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55(7), 1001-1004 (1983)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the 45 wt% specified w/w or w/v?
    1 answer
    1. The unit is weight/weight (w/w).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?