Merck
06103
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide
technical, ≥85%, powder
Synonim(y):
Caustic potash
Wybierz wielkość
1 KG
282,00 zł
5 KG
899,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
282,00 zł
5 KG
899,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38100303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
klasa czystości
technical
Próba
≥85%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤20 mg/kg
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorotlenek potasu to związek nieorganiczny o wzorze chemicznym KOH. Jest on silną zasadą i jest powszechnie znany jako potaż żrący. Potaż żrący jest używany głównie do produkcji soli potasowych, miareczkowania kwasowo-zasadowego i syntezy organicznej. Ponadto KOH może być stosowany jako elektrolit w niektórych ogniwach paliwowych i bateriach alkalicznych. Wodorotlenek potasu łatwo reaguje z kwasami. Jest stosowany w różnych reakcjach, takich jak reakcje nukleofilowe, addycji i hydrolizy zasadowej. Dodatkowo jest stosowany jako katalizator reakcji typu aldolowego.
Zastosowanie
Można użyć wodorotlenku potasu:
  • Do przygotowania sproszkowanego węgla aktywnego poddanego obróbce KOH, który jest stosowany jako katalizator do syntezy CNT (nanorurek węglowych) metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD).
  • Jako baza w wewnątrzcząsteczkowej N-arylacji moczników z wytworzeniem benzimidazol-2-onów.
  • Jako katalizator do syntezy związków typu khellaktonu (10-arylowych podstawionych-9,10-dihydropirano[2,3-h]benzopirono-8-onów) w jednoparowej, trójskładnikowej reakcji (kwas Meldruma, aldehydy arylowe i pochodne 5,7-dihydroksybenzopironu).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yuewang Huang et al.
Optics express, 23(5), 6780-6786 (2015-04-04)
We demonstrate a novel technique to fabricate sub-micron silicon nitride waveguides using conventional contact lithography with MEMS-grade photomasks. Potassium hydroxide anisotropic etching of silicon facilitates line reduction and roughness smoothing and is key to the technique. The fabricated waveguides is
Kinetics of palm oil transesterification in a batch reactor.
Darnoko D and Cheryan M.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(12), 1263-1267 (2000)
Saeid Baroutian et al.
Bioresource technology, 102(2), 1095-1102 (2010-10-05)
In this study, a novel continuous reactor has been developed to produce high quality methyl esters (biodiesel) from palm oil. A microporous TiO2/Al2O3 membrane was packed with potassium hydroxide catalyst supported on palm shell activated carbon. The central composite design
Ji-Tai Li et al.
Ultrasonics sonochemistry, 9(5), 237-239 (2002-10-10)
Claisen-Schmidt condensation of acetophenone with aromatic aldehydes catalyzed by pulverized KOH and KF-Al2O3 results chalcones in 52-97% and 83-98% yields respectively in alcoholic solvent under ultrasound irradiation.
Aldol condensation in gaseous phase by zeolite catalysts.
Wierzchowski PT and Zatorski LW.
Catalysis Letters, 9(5-6), 411-414 (1991)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf