Przejdź do
93159
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
composition
Ba, 100 mg/L , Ca, 100 mg/L , K, 100 mg/L , Li, 100 mg/L , Mg, 100 mg/L , Mn, 100 mg/L , Na, 100 mg/L , NH4, 100 mg/L , Sr, 100 mg/L
concentration
≤0.1% in nitric acid
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Analysis Note
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
912866973455698
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
≤0.1% in nitric acid
concentration
in 0.1% nitric acid
concentration
in water
concentration
in water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
93159-100ML04061833282427