Przejdź do
55698
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
composition
nitrate, 1 g/L , phosphate, 1 g/L , sulfate, 1 g/L
concentration
in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Analysis Note
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Other Notes
This certified reference material solution was produced under ISO 17034 accreditation.
It contains Nitrate (NO3-), Phosphate (PO43-)and Sulfate (SO42-) at nominal concentrations of 1000 mg/L each
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697349128653798
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
in water
concentration
in water
concentration
in 0.1% nitric acid
concentration
in water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
900150O-1MG04061835532988
900150O-5MG04061835532995
55698-100ML04061832582887