Przejdź do
52074
Sodium phosphate monobasic
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.98
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
38070208
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.0-101.0% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 320 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
  • Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
  • Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5011S8282S0751
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 320 nm Amax: ≤0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Analysis of benzalkonium chloride and its homologs: HPLC versus HPCE
Prince SJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(6), 877-882 (1999)
HPLC determination of adenosine in human synovial fluid
Sottofattori E, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 1143-1146 (2001)
Simultaneous analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection
Manickum, T
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(32), 4140-4146 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?