Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 200,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 517,00 zł | |
| 1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 670,00 zł | |
| 3 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
technique(s)
DNA extraction: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- as a reagent for virus transfection and fiber implantation in mouse
- in phosphate buffer for immunocytochemistry and to detect individual catalase activity by PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)
- as a buffer for cycling assay
- in automated DNA extraction method
- as a chemical in artificial cerebro-spinal fluid (aCSF) solution for the preparation of brainstem-spinal cord from rats
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (titration) |
| technique(s) DNA extraction: suitable, immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line BioReagent | product line - |
| form powder or crystals | form crystals | form solid | form powder |
| application(s) detection | application(s) sample preparation | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Ciągła spektrofotometryczna metoda oznaczania szybkości przy użyciu substratu BAEE mierzy aktywność trypsyny, niezbędną do charakterystyki enzymu.
Do pomiaru aktywności inhibitora trypsyny stosuje się spektrofotometryczny test oznaczania szybkości przy 253 nm. Jedna jednostka enzymu spowoduje zmianę absorbancji przy użyciu BAEE jako substratu.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Produkty
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S0751-500G | 04061835549085 |
| S0751-3KG | 04061835549078 |
| S0751-100G | 04061835549054 |
| S0751-1KG | 04061835549061 |