Merck
S5011
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
100 G
274,00 zł
500 G
478,00 zł
1 KG
1320,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
274,00 zł
500 G
478,00 zł
1 KG
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
38070208
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.75
Próba:
≥99.0% (titration)
klasa czystości:
BioPerformance Certified
Formularz:
powder
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
BioPerformance Certified
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (titration)
Formularz
powder
metody
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
ciąg SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Monosodium phosphate (NaH2PO4), a phosphatizing agent is used on steel surfaces. It is soluble in water.[1]
Zastosowanie
Sodium phosphate monobasic has been used:
  • in insect cell culture to adjust pH
  • as a component in culture medium for pig oocyte maturation and fertilization[2]
  • as a resealing solution for electroporation[3]
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of carrier erythrocytes for biosensing applications
Lopez SCB and Meissner KE
Journal of Biomedical Optics, 22(9), 091510-091510 (2017)
PHOSPHORUS| Properties and Determination
Garg AN
Encyclopedia of food sciences and nutrition (2003)
Abundant DNA 6mA methylation during early embryogenesis of zebrafish and pig.
Liu J et al.
Nature Communications, 7, 13052-13052 (2016)
Jianzhao Liu et al.
Nature communications, 7, 13052-13052 (2016-10-08)
DNA N6-methyldeoxyadenosine (6mA) is a well-known prokaryotic DNA modification that has been shown to exist and play epigenetic roles in eukaryotic DNA. Here we report that 6mA accumulates up to ∼0.1-0.2% of total deoxyadenosine during early embryogenesis of vertebrates, but
Michael Zabolocki et al.
Nature communications, 11(1), 5550-5550 (2020-11-05)
The capabilities of imaging technologies, fluorescent sensors, and optogenetics tools for cell biology are advancing. In parallel, cellular reprogramming and organoid engineering are expanding the use of human neuronal models in vitro. This creates an increasing need for tissue culture