Przejdź do
93752
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
quality
LiChropur
concentration
49.5-50.5%
technique(s)
HPLC: suitable
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.05, λ: 220 nm Amax: ≤0.04, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W290017698822612162
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
concentration
49.5-50.5%
concentration
85 wt. % in H2O
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
form
liquid
form
-
form
solution
form
solution
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.481 g/cm3
density
1.481 g/cm3
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.05, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 500 nm Amax: ≤0.02, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 220 nm Amax: ≤0.04
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)