Merck
18597
Supelco
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur
Synonim(y):
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Wybierz wielkość
100 ML
641,00 zł
500 ML
2210,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
641,00 zł
500 ML
2210,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
3624751
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161702
NACRES:
NA.21
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
jakość
LiChropur
stężenie
1 M
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
gęstość
1.015-1.024
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Klucz InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethylammonium bicarbonate buffer is a commonly used chromatographic eluent, volatile buffer, mobile phase and ion-pairing agent for the purification of nucleic acids and biomolecules.[1]
Zastosowanie
Triethylammonium bicarbonate (TEAB) buffer may be used for studying proteins or noncovalent protein macromolecular complexes under “nondenaturing” conditions by electrospray ionization.[2]
Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved preparation of 2 M triethylammonium bicarbonate
Carlson M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 8(3-4), 37-39 (2015)
D Lemaire et al.
Analytical chemistry, 73(8), 1699-1706 (2001-05-08)
The use of triethylammonium bicarbonate (TEAB) solution in electrospray mass spectrometry proved to be a very efficient way for studying proteins or noncovalent protein complexes under "nondenaturing" conditions. The low charge states observed in the mass spectra improve the separation
Peng Zhao et al.
Autophagy, 16(12), 2180-2192 (2020-01-28)
In plants, macroautophagy/autophagy has mainly been associated with stress-related processes but how it impacts normal physiological and developmental processes remains largely unexplored. Pollen germination is the critical first step toward fertilization in flowering plants. It is metabolically demanding and relies