Wybierz wielkość
780,00 zł
2540,00 zł
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.98-1.02 M
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless
pH
6.9-7.1
solubility
water: soluble at 60 °C
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.025, λ: 280 nm Amax: ≤0.030
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| concentration 0.98-1.02 M | concentration 1 M, ~1.0 M in H2O | concentration 0.95-1.05 M | concentration ~1.0 M in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 6.9-7.1 | pH 7.0 | pH - | pH 8.4-8.6 (25 °C) |
General description
Application
related product
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Rozdzielenie chlorowodorku pirydoksyny (B6), wzorzec analityczny; chlorowodorek tiaminy (B1), wzorzec analityczny
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution