Przejdź do
57619
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
suitable for HPLC, 2M:2M aqueous solution, LiChropur
Synonim(y):
Triethylamine : Acetic acid 1:1 solution, Triethylammonium acetate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOH · N(CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51242002
Beilstein/REAXYS Number:
3688333
MDL number:
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
λ
neat
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 300 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9364574558849540
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.1, λ: 300 nm Amax: ≤0.01
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
λ
neat
λ
-
λ
-
λ
-
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)