Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
manufacturer/tradename
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.5-8.0
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 220 nm Amax: ≤0.05, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Application
- Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
- Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
- Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-101.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay 85.0-90.0% (monohydrate) | assay 99.0-102.0% (alkalimetric) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form crystalline | form powder, crystals or chunks | form crystals |
| pH 4.5-8.0 | pH 6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 6.0-8.0 (25 °C, 5%) | pH 4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
| solubility H2O: 5%, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility 2090 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium perchlorate monohydrate
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?