Merck
63961
Supelco
Triethylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
Wybierz wielkość
50 G
426,00 zł
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
426,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.65
Beilstein:
3906409
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.0-101.0% (AT)
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
mp
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
absorpcja UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
ciąg SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1