Przejdź do
56865
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.05
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NB.21
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.0-101.0% (NT)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
InChI key
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23873279762132101
assay
99.0-101.0% (NT)
assay
98%
assay
99.0-101.0% (T)
assay
98%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
powder
pH
5-6.5
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
123-125 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium trifluoroacetate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)