Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.2%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- Evaluation of a Novel Enteral Phosphorus Therapy with Enteral Nutrition during a National Intravenous Sodium Phosphate Shortage.: Sodium phosphate monobasic was evaluated as an enteral phosphorus supplement, offering a viable alternative during intravenous phosphate shortages and improving patient care in clinical nutrition (Harris et al., 2024).
- Two chromatographic methods for determination of cytarabine and dexamethazone; two co-administered drugs for the treatment of leukemia: green analytical perspective.: Sodium phosphate monobasic was utilized as a buffering agent in chromatographic methods, enhancing the green analytical determination of leukemia drugs, contributing to sustainable analytical practices (Magdy et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥98% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line BioXtra | product line ReagentPlus® | product line BioReagent | product line Redi-Dri™ |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form powder |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| pH 4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S8282-500G | 04061835549849 |
| S8282-1KG | 04061835549832 |