Kluczowe dokumenty
59510
Methanesulfonic acid
suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (T)
Polecane produkty
gęstość pary
3.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (T)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
kolor
APHA: ≤35
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428-1.430
n20/D 1.429 (lit.)
bp
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
gęstość
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
corresponds to standard for HPLC
ciąg SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?