Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
360,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (KT)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.145, λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| assay 99.0-101.0% (KT) | assay 99.0-101.0% | assay 99.0-101.0% (titration) | assay 98.5-101.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
| solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 100 g/L at 20 °C | solubility 3 M NaOH: 1.6 g/10 mL | solubility H2O: soluble, clear, colorless |
| form crystals | form crystals | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?