Przejdź do
5.43839
Potassium phosphate dibasic
anhydrous for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, di-Potassium hydrogen phoshpate anhydrous, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.18
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-834-5
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
eCl@ss:
38070212
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05104596781.05109
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.7-9.3
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c