Przejdź do
1.05109
Dwuzasadowy fosforan potasu
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Wodorofosforan dipotasowy, dwuzasadowy fosforan potasu, fosforan dipotasowy, Wodorofosforan dwupotasowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.18
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-834-5
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
1600 g/L
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Nanoemulsje stabilizowane beta-laktoglobuliną--Formuła i czynniki procesowe wpływające na wielkość kropli i stabilność nanoemulsji...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ parametrów formulacji i procesu na stabilność i wielkość nanoemulsji stabilizowanych beta-laktoglobuliną, potencjalnie z udziałem dwuzasadowego fosforanu potasu w procesie formulacji (Ali et al., 2016).
  • Korelacja charakterystyki formuły tabletek z modułem wytłaczania żelu (GEM) i szybkości rozpuszczania leku ..: Zbadano, w jaki sposób charakterystyka wytłaczania żelu w preparatach tabletek wpływa na szybkość rozpuszczania leku, co jest istotne dla chemików zajmujących się zachowaniem rozpuszczania i ewentualnie obejmujących dwuzasadowy fosforan potasu (Juang i Storey, 2003).
  • Oznaczanie fenylomoczników metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencji indukowanej fotochemicznie...: Omawia metodę wykrywania fenylomoczników przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, która może obejmować dwuzasadowy fosforan potasu jako składnik fazy ruchomej lub przygotowanie próbki (Munoz de la Pena et al., 2002).
  • Oznaczanie i analiza czystości soli sodowej diatrizoatuw produkcie leczniczym metodą LC: Badania te szczegółowo opisują metodę oznaczania i analizy czystości soli sodowej diatrizoatu, w której dwuzasadowy fosforan potasu może być częścią układu chromatograficznego (Chellquist i in., 1997).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,5 %
Absorbancja właściwa (przy 260 nm; 10 %; 2 cm; woda): ≤ 0.010
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsen): ≤ 0.1 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.00 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.100 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.05 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0,50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.43839603531.05104
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
assay
99.99%
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1600 g/L
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.7-9.3 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuzasadowy fosforan potasu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105109010004022536061214
105109050004022536061221
105109025004054839515279
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?