Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 496,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8000,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
496,00 zł
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
- Bromowanie związków aromatycznych przez resztkowy bromek w soli modyfikującej matrycę chlorku sodu podczas analizy GC/MS w ogrzewanej przestrzeni nadpowierzchniowej...: Badania te badają rolę dwuzasadowego fosforanu potasu w bromowaniu związków aromatycznych, zapewniając wgląd w jego zastosowanie w analizie GC/MS (Fine et al., 2013).
- Oczyszczanie świńskiej lipazy trzustkowej za pomocą wodnych układów dwufazowych glikolu polietylenowego i fosforanu potasu: Badanie szczegółowo opisuje zastosowanie dwuzasadowego fosforanu potasu w oczyszczaniu świńskiej lipazy trzustkowej przy użyciu wodnego układu dwufazowego, demonstrując jego użyteczność w biochemicznych procesach separacji (Zhou et al., 2013).
- Klonowanie, oczyszczanie, krystalizacja i wstępna rentgenowska analiza krystalograficzna białka podobnego do cyklofilinyA z Piriformospora indica: W artykule omówiono zastosowanie dwuzasadowego fosforanu potasu w procesie krystalizacji białka podobnego do cyklofiliny A, przyczyniając się do badań w dziedzinie biologii strukturalnej (Bhatt et al., 2012).
- Zwalidowany enancjoselektywny test HPLC deksibuprofenu w preparatach tabletek deksibuprofenu...: Dwuzasadowy fosforan potasu jest wykorzystywany do opracowania enancjoselektywnego testu HPLC dla deksibuprofenu, ulepszając techniki analizy farmaceutycznej (Awad et al., 2012).
- Monitorowanie herbicydów fenylomocznikowych i propanilowych w wodzie rzecznej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z ekstrakcją do fazy stałej i detekcją fotoindukowaną fluorymetryczną...: W badaniu zastosowano dwuzasadowy fosforan potasu w analizie herbicydów w wodzie rzecznej, demonstrując jego zastosowanie w monitorowaniu środowiska i ocenie jakości wody (de la Peña et al., 2003).
Analysis Note
Wartość pH (5 %; woda): 8,7 - 9,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0010 %
Na (sód): ≤ 0,5 %
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| solubility 1600 g/L | solubility water: soluble | solubility 1600 g/L | solubility water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| assay ≥99.0% (alkalimetric) | assay ≥98% | assay 99.99% | assay ≥98.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade ACS reagent, anhydrous | grade - | grade reagent grade |
| pH 9 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution) | pH 9 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuzasadowy fosforan potasu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c