Przejdź do
5.43804
Formic acid 98 - 100%
for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-579-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Na: ≤0.50 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formic acid 98 - 100% is used as a mobile phase component in the HPLC–UV system for the separation of six organic acids, including, malic acid, tartaric acid, citric acid, acetic acid, lactic acid, and succinic acid.[1]
Application
Formic acid 98–100% can be used as a mobilephase additive for the comparative studies using DAD (Diode Array Detector)detection.[2]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0026433015-M695076
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥98%
assay
≥96%
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid 98 - 100%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F
flash_point_c
49.5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
TLC-based decaffeinated green tea analysis for epigallocatechin, epicatechin-3-O-gallate, epicatechin, and epigallocatechin-3-O-gallate using TLC Explorer.
Zobacz wszystkie artykuły
HPLC analysis of organic acids using a novel stationary phase
de Quiros, et al.
Talanta, 78(2), 643-646 (2009)
Rapid determination of key impurities in high purity bisphenol A with reversed phase separation and triple quadrupole mass spectrometry
Kramer A, et al.},
Journal of Chromatography A, 1677, 463293-463293 (2022)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
543804010004054839163036
543804025004054839163043
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?