Merck
695076
Sigma-Aldrich
Formic acid
ACS reagent, ≥96%
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
pH:
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
57 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Zastosowanie
sample preparation
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Formic acid is a simple carboxylic acid produced by the hydrolysis of methyl formate or formamide or from its salts. It is primarily used in dyeing, textile, leather, rubber, chemical, and pharmaceutical industries.
Zastosowanie
Formic acid can be used as a reagent in the:
  • Co-Nx-catalyzed one-pot reductive amination of carbonyl compounds with nitro compounds to synthesize secondary amines.
  • Photoreduction of polycyclic and heterocyclic nitro arenes to corresponding amines.
  • Pd-catalyzed chemoselective hydrogenation of olefins to saturated hydrocarbons.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
121.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The crystal structure of formic acid.
Holtzberg F, et al.
Acta Crystallographica, 6(2), 127-130 (1953)
Photodissociation of formic acid.
Su H, et al.
J. Chem. Phys. , 113(5), 1891-1897 (2000)
Electron momentum spectroscopy of formic acid.
Nixon KL, et al.
Chemical Physics Letters, 474(1), 23-27 (2009)
Direct formic acid fuel cells.
Rice C, et al.
Journal of Power Sources, 111(1), 83-89 (2002)
Switchgrass pretreatment and hydrolysis using low concentrations of formic acid.
Marzialetti T, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(5), 706-713 (2011)
Produkty
Zestaw do szybkiego trawienia trypsyną zapewnia wiarygodne wyniki analizy spektrometrii masowej w czasie krótszym niż 2 godziny.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.