Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.02 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.02 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.02 mg/kg, Mg: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.05 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.05 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.02 mg/kg, Ti: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?