Przejdź do
E5134
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
suitable for electrophoresis, Molecular Biology, 99.0-101.0% (titration)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Sequestrene Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
cation traces
Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.002%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
EDTA disodium salt dehydrate chelates metal ions, forming an octahedral complex with divalent cations. This is useful in molecular biology research to inhibit enzymes dependent on activation by metal ions. In diagnostic assays, it acts as an anticoagulant during blood collection for hematological tests
Application
EDTA disodium salt has been used in research:
  • as a component in buffer solutions for electrophoresis, cell culture, enzymatic assays, siRNA, flow cytometry, dimetylmethylene blue, and more[1]
  • an anticoagulant for whole blood collection
  • a stabilizer solution for freezing cell culture samples[2]
  • in combination with PBS and trypsin, to trypsinize cells[3]
  • for phytoextraction of heavy metals in polluted soils
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Features and Benefits
  • Molecular Biology grade, suitable for many molecular biology applications
  • Free of endonucleases DNase, RNase, Nickase, and Protease
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6635E48844010-OP
grade
Molecular Biology
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (titration)
assay
98.5-101.5%
assay
99.0-101.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
solubility
-
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine
Clinical Chemistry, 45, 1536-1542 (1999)
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine.
M?ller J, et al.
Clinical Chemistry, 45(9), 1536-1542 (1999)
Ana Amaral et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(1) (2021-01-21)
Neutrophils can originate neutrophil extracellular traps (NETs). Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase found in NETs associated to equine endometrosis and can be inhibited by 4-aminobenzoic acid hydrazide (ABAH). Metallopeptidases (MMPs) participate in extracellular matrix stability and fibrosis development. The objectives
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E5134-5KG04061835544547
E5134-100G04061835544509
E5134-250G04061835544523
E5134-1KG04061835544516
E5134-50G04061835544530
E5134-500G04061838357540
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Product E5134 has a re-test date of Aug. 2023. Has the re-test been completed?
    1 answer
    1. The specific lot number is required to determine the retest status. You may obtain this lot status by contacting our Technical Service team. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific lot number, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  4. What is the working concentration for Product E5134, EDTA disodium salt, for use as an anti-coagulant?
    1 answer
    1. The optimal concentration is 1.5 mg per mL of blood.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is Product E5134, EDTA disodium salt, stable in solution?
    1 answer
    1. Yes. A 0.5 M stock solution at pH 8.5 is stable for months at 2-8°C.
      Helpful?
  7. Can solutions of Product E5134, EDTA disodium salt, be autoclaved?
    1 answer
    1. Yes.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review