Przejdź do
27285
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.0-101.0%
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to BP, tested according to Ph. Eur., tested according to USP
reg. compliance
tested according to FCC
assay
99.0-101.0%
form
crystals
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
residual solvents, complies, ≤0.001% cyanide (CN), ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
loss
8.7-11.4% loss on drying, 200 °C, 3 h
pH
4-5 (20 °C, 5%)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ca:, in accordance, Fe: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, referred to as EDTA is a widely used chelator of divalent cations like Ca⁺². It can inhibit proteases dependent on metal ions, such as, calcium-dependent cysteine proteases. EDTA also acts as a chelator of the Zn ion, inhibiting metalloproteases that require zinc for activity.
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been used along with Na2HPO4 and citric acid for preparing Na2EDTA-McIlvaine buffer.[1] Aqueous solution of Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has also been used for photocatalytic hydrogen production
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4884ED2SSE5134
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0%
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
clinical research
application(s)
-
pH
4-5 (20 °C, 5%)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
pH
-
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
form
crystals
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Solvent-free hydrothermal synthesis of anatase TiO2nanoparticleswith enhanced photocatalytic hydrogen production activity.
Ayad F. Alkaim
Applied Catalysis A: General, 466, 32- 37 (2013)
Haruthai Sangjarusvichai et al.
Talanta, 79(4), 1036-1041 (2009-07-21)
In this report, we aimed to extend our previous efforts toward the evaluation of sulfonamides (SAs) with a boron-doped diamond (BDD) electrode. We improved this method by reducing the analysis time using a monolithic column coupled with amperometric detection to
Sinan Akbayram et al.
Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 17(5), 494-496 (2010-06-10)
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)-dependent pseudothrombocytopenia (PTCP) is the phenomenon of a spurious low platelet count due to antiplatelet antibodies that cause platelet clumping in blood anticoagulated with EDTA. The aggregation of platelets in EDTA-dependent PTCP is usually prevented by other anticoagulants
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
27285-500G-R04061826151648
27285-6X1KG-R04061835541164
27285-1KG-R04061826151631
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the grade of Product No. 27285?
    1 answer
    1. Product 27285 is a reagent that meets the analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC. Ph.